Merck
MABN356
Przeciwciało anty-FKBP4, klon 2H9.1
clone 2H9.1, from mouse
Synonim(y):
Peptidyl-prolyl cis-trans isomerase FKBP4, PPIase FKBP4, 51 kDa FK506-binding protein, FKBP51, 52 kDa FK506-binding protein, 52 kDa FKBP, FKBP-52, 59 kDa immunophilin, p59, FK506-binding protein 4, FKBP-4, FKBP59, HSP-binding immunophilin, HBI, Immunophi
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2H9.1, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2H9.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FKBP4(2288)
General description
FKBP4, znana również jako izomeraza peptydylowo-prolilowa cis-trans FKBP4 (PPIaza FKBP4), lub białko wiążące FK506 o masie 51 kDa (FKBP51), białko wiążące FK506 o masie 52 kDa (FKBP-52), lub immunofilina o masie 59 kDa (p59), lub białko wiążące FK506 4 (FKBP-4), lub FKBP59, lub immunofilina wiążąca HSP (HBI), lub immunofilina FKBP52 Rotamase i kodowana przez gen FKBP4/FKBP62 jest białkiem typu chaperonowego, które bierze udział w fałdowaniu i przemieszczaniu białek oraz immunoregulacji odpowiedzi komórkowych. FKBP4 jest członkiem rodziny białek immunofilin. FKBP4 tworzy składnik nieligowanych kompleksów receptorów steroidowych i pomaga w cyklu receptorów między cytoplazmą a przedziałami jądrowymi. FKBP4 odgrywa również rolę w regulacji stożków wzrostu neuronów poprzez regulację kanałów TRPC1, a moduły FKBP4 dynamiki mikrotubul poprzez hamowanie MAPT/TAU w montażu mikrotubul. Wreszcie, FKBP4 wpływa również na regulację i modulację stresu oksydacyjnego w mitochondriach. FKBP4 lokalizuje się w cytoplazmie, mitochondriach lub jądrze w zależności od sytuacji komórkowej i ulega szerokiej ekspresji.
~52 kDa obserwowane
Immunogen
Epitop: C-terminus
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające C-końcowi ludzkiego FKBP4.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło FKBP4 w ludzkich jądrach i ludzkiej tkance móżdżku.
Przeciwciało anty-FKBP4, klon 2H9.1 jest przeciwciałem przeciwko FKBP4 do stosowania w western blottingu i IHC (parafina).
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in T47D cell lysate.
Western Blotting Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected FKBP4 in 10 µg of T47D cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1