Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
4E6.2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
4E6.2, monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OPRD1(4985)
General description
Receptor opioidowy typu delta (D-OR-1), znany również jako DOR-1 i kodowany przez gen o nazwie OPRD1/ OPRD, jest receptorem sprzężonym z białkiem G, który działa jako receptor dla endogennych enkefalin i dla podzbioru innych opioidów. Wiązanie receptora opioidowego typu Delta z ligandami powoduje zmianę konformacji, która wyzwala sygnalizację poprzez białka wiążące nukleotydy guaninowe (białka G) i moduluje aktywność efektorów niższego rzędu, takich jak cyklaza adenylanowa. Wykazano, że sygnalizacja receptora opioidowego typu Delta prowadzi do zahamowania aktywności cyklazy adenylanowej. Ostatnie badania wykazały również, że receptor opioidowy typu Delta hamuje uwalnianie neuroprzekaźników poprzez zmniejszenie prądów jonów wapnia i zwiększenie przewodnictwa jonów potasu. Receptor opioidowy typu Delta może również odgrywać rolę w percepcji bólu i analgezji zależnej od opiatów. Ponadto może on odgrywać rolę w rozwoju tolerancji przeciwbólowej na morfinę i może tworzyć homooligomery. Receptor opioidowy typu delta oddziałuje z GPRASP1. Receptor opioidowy typu Delta jest wykrywany w oocytach (na poziomie białka) oraz w korze mózgowej, podwzgórzu, hipokampie i opuszce węchowej.
Zaobserwowano ~65 kDa. Obliczona masa cząsteczkowa tego białka wynosi 40 kDa, ale może być obserwowana na poziomie ~65 kDa z powodu wysokiej glikozylacji.
Immunogen
Epitop: C-terminus
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające C-końcowi ludzkiego receptora opioidowego typu delta.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło receptor opioidowy typu delta w ludzkiej korze mózgowej, ludzkiej macicy i ludzkiej tkance wzgórza.
To przeciwciało przeciwko receptorowi opioidowemu typu delta zostało zatwierdzone do stosowania w WB, IH(P) do wykrywania receptora opioidowego typu delta.
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Developmental Signaling
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected delta-type Opioid Receptor in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected delta-type Opioid Receptor in 10 µg of mouse brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Co się dzieje?
WGK 2
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?