Merck
MABN282
Przeciwciało anty-CNGB1, klon 5A5.1
clone 5A5.1, 1 mg/mL, from mouse
Synonim(y):
Cyclic nucleotide-gated cation channel beta-1, Cyclic nucleotide-gated cation channel 4, CNG channel 4, CNG-4, CNG4, Cyclic nucleotide-gated cation channel gamma, Cyclic nucleotide-gated cation channel modulatory subunit, Cyclic nucleotide-gated channel
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
5A5.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
5A5.1, monoclonal
species reactivity
human
concentration
1 mg/mL
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... CNGB1(1258)
General description
CNGB1, znany również jako kanał kationowy beta-1 bramkowany cyklicznymi nukleotydami, kanał kationowy 4 bramkowany cyklicznymi nukleotydami (CNG4), kanał kationowy gamma bramkowany cyklicznymi nukleotydami, podjednostka modulująca kanału kationowego bramkowanego cyklicznymi nukleotydami, kanał beta-1 bramkowany cyklicznymi nukleotydami lub białko bogate w kwas glutaminowy (GARP), kodowane przez gen CNGB1/CNCG2/CNCG3L/CNCG4/RCNC2, jest podjednostką kanałów bramkowanych cyklicznymi nukleotydami (CNG), które są nieselektywnymi kanałami kationowymi wyrażanymi w neuronach siatkówki i węchu. Kanały CNG odgrywają ważną rolę zarówno w transdukcji sygnału wzrokowego, jak i węchowego. W połączeniu z CNGA1, CNGB1 jest zaangażowany w regulację przepływu jonów do zewnętrznego segmentu fotoreceptora pręcika (ROS), w odpowiedzi na indukowaną światłem zmianę poziomów wewnątrzkomórkowego cGMP. CNGB1 jest zlokalizowany w błonach plazmatycznych komórek ekspresyjnych i pośredniczy w transporcie jonów przez kanał. Mutacje w CNGB1 są związane z chorobą genetyczną retinitis pigmentosa 45, która jest postępującą chorobą wzroku związaną z utratą fotoreceptorów pręcików i czopków.
~140 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane GST odpowiadające ludzkiemu CNGB1.
Application
Wykryj CNGB1 przy użyciu tego przeciwciała anty-CNGB1, klon 5A5.1 zatwierdzonego do stosowania w Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Research Sub Category
Developmental Signaling
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Y79 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected CNGB1 in 10 µg of Y79 cell lysate.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)