Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
N23B/49, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
3
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
N23B/49, monoclonal
species reactivity
mouse, human, rat
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SHANK2(22941)
General description
Shank1, Shank2 i Shank3 tworzą rodzinę białek, które mogą funkcjonować jako rusztowania molekularne w gęstości postsynaptycznej (PSD). Shank zawiera wiele domen do interakcji białko-białko, w tym powtórzenia ankyryny, domenę SH3, domenę PSD-95/Dlg/ZO-1, sterylną domenę motywu α i region bogaty w prolinę. Alternatywny splicing w rodzinie Shank może być mechanizmem regulującym strukturę molekularną Shank i spektrum białek oddziałujących z Shank w PSD dorosłego i rozwijającego się mózgu.
Zaobserwowano ~160 kDa. Inne izoformy mogą być obserwowane w niektórych lizatach.
Immunogen
Rekombinowane białko składające się z domeny SH3/PDZ szczurzego Shank2.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z poprzedniej partii wykryło Shank w tkance móżdżku szczura.
Analiza Western Blot: Poprzednia partia tego przeciwciała wykryła Shank w ekstraktach komórek COS-1 transfekowanych plazmidami Shank1, Shank2 lub Shank3. Dzięki uprzejmości Jamesa Trimmera, UC Davis/NIH NeuroMab Facility.
Analiza Western Blot: Poprzednia partia tego przeciwciała wykryła Shank w ekstraktach komórek COS-1 transfekowanych plazmidami Shank1, Shank2 lub Shank3. Dzięki uprzejmości Jamesa Trimmera, UC Davis/NIH NeuroMab Facility.
Wykryj pan-Shank przy użyciu tego przeciwciała anty-pan-Shank, klon N23B/49 zatwierdzony do stosowania w WB, IH(P).
Research Category
Neuroscience
Neuroscience
Research Sub Category
Synapse & Synaptic Biology
Synapse & Synaptic Biology
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Lizat tkanki błonowej mózgu szczura
Lizat tkanki błonowej mózgu szczura
Evaluated by Western Blot in rat brain membrane tissue lysate.
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Shank on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Western Blot Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected Shank on 10 µg of rat brain membrane tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c