Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki26 listopada 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1980,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1980,00 zł
Przewidywany termin wysyłki26 listopada 2026Szczegóły
Nazwa produktu
Przeciwciało anty-α-synukleina, klon 2F12, clone 2F12, from mouse
biological source
mouse
Quality Segment
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2F12, monoclonal
species reactivity
rat, human, mouse
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SNCA(6622)
General description
Immunogen
Application
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia (0,4 µL w 30 µL buforu/basenik do powlekania) wychwyciła rekombinowaną ludzką α-synukleinę (0,2-40 ng/ml) w kanapkowym teście ELISA wykorzystującym klon SOY1 (nr kat. MABN1818; wstępnie sprzężony ze znacznikiem Sulfo) jako przeciwciało wykrywające (dzięki uprzejmości dr Tima Bartelsa, Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, USA).
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:1000 z reprezentatywnej partii immunobarwionych pierwotnych mysich neuronów korowych (dzięki uprzejmości Tima Bartelsa, Ph.D., Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, U.S.A.).
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:11 110 z reprezentatywnej partii immunobarwionych ciał Lewy'ego (LB) w skrawkach tkanki prążkowia z ludzkiego mózgu z chorobą Parkinsona (PD) (dzięki uprzejmości dr Tima Bartelsa, Brigham and Women's Hospital, Boston, MA, USA).
Analiza immunoprecypitacji: 4 µl z reprezentatywnej partii immunoprecypitowało α-synukleinę z 50 µg lizatu ludzkich komórek erytroleukemii HEL (dzięki uprzejmości dr Tima Bartelsa, Brigham and Women′s Hospital, Boston, MA, USA).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wychwyciła zarówno endogenną α-synukleinę (αS) z ludzkiego homogenatu korowego, jak i egzogennie wyrażony typ dziki i rodzinne mutanty αS PD (fPD) (A30P, E46K, H50Q, G51D, A53T) z ekstraktów sytozolowych transfekowanych ludzkich komórek neuroblastoma M17D w aplikacji kanapkowej ELISA wykorzystującej klon SOY1 (Cat. Nr kat. MABN1818; wstępnie sprzężony ze znacznikiem Sulfo) jako przeciwciało wykrywające (Dettmer, U., et al. (2015). Nat. Commun. 6:7314).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wychwyciła zarówno wstępnie zagregowaną fibrylarną rekombinowaną α-synukleinę, jak i częściowo oczyszczone ciałka Lewy'ego (LB) od pacjenta z DLB (otępienie z LB) z lub bez uprzedniej denaturacji próbki przez gotowanie z 2% SDS w aplikacji kanapkowej ELISA wykorzystującej klon SOY1 (nr kat. MABN1818; wstępnie sprzężony z tagiem Sulfo) jako przeciwciało wykrywające (Dettmer, U. i in. (2015). Nat. Commun. 6:7314).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła cytozolową lokalizację endogennej szczurzej α-synukleiny (αS) i egzogennie nadeksprymowanej ludzkiej αS poprzez fluorescencyjne barwienie immunocytochemiczne 4% utrwalonych paraformaldehydem, 0,25% Triton X-100-permeabilizowanych pierwotnych neuronów szczura i transfekowanych ludzkich komórek neuroblastoma M17D (Dettmer, U., et al. (2015). Nat. Commun. 6:7314).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła monomeryczną α-synukleinę (αS), jak również multimery αS (αS60, αS80 i αS100) w ekstrakcie z usieciowanych glutaranem disukcynimidylu (DSG) mysich kawałków mózgu, ludzkich iPSC (zarówno mutanta S A53T, jak i skorygowanej linii izogenicznej) i ESC (zarówno typu dzikiego, jak i genetycznie zmodyfikowanej linii izogenicznej αS E46K). Znacząco obniżony poziom αS60 zaobserwowano u mutantów A53T i E46K (Dettmer, U., et al. (2015). Nat. Commun. 6:7314).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła monomeryczną α-synukleinę (αS), a także multimery αS (αS60, αS80 i αS100) w ekstraktach cytozolowych z usieciowanych glutaranem disukcynimidylu (DSG) pierwotnych neuronów szczura, a także ludzkiej białaczki erytroidalnej HEL i komórek neuroblastoma M17D (Dettmer, U., et al. (2013). J. Biol. Chem. 288(9):6371-6385).
Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected α-synuclein in 10 µg of human fetal brain tissue lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description clone 2F12, from mouse | description recombinant, expressed in HEK 293 cells | description affinity isolated antibody | description affinity isolated antibody |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| species reactivity rat, human, mouse | species reactivity human, rat, mouse | species reactivity mouse, rat, human | species reactivity human, mouse, rat |
| Gene Information human ... SNCA(6622) | Gene Information human ... SCNA(6622) | Gene Information human ... SNCA(6622) | Gene Information human ... SNCA(6622) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit |
| clone 2F12, monoclonal | clone 2F12, recombinant monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| technique(s) western blot: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), ELISA: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable | technique(s) immunoprecipitation (IP): suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, western blot: suitable | technique(s) ELISA: 1:40000, western blot: 1:500-1:1000 | technique(s) immunohistochemistry: 1:50-1:100, western blot: 1:500-1:1000, ELISA: 1:1000 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-α-synukleina, klon 2F12
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?