Nazwa produktu
Przeciwciało anty-Tau, n.a. 210-241, klon Tau-5, clone TAU-5, from mouse
Quality Segment
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
TAU-5, monoclonal
species reactivity
human, rat
species reactivity (predicted by homology)
bovine (immunogen homology)
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MAPT(4137)
mouse ... Mapt(281296)
rat ... Mapt(29477)
General description
Immunogen
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Lizat tkanki kory mózgowej szczura
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody recognized Tau in 10 µg of rat cortex tissue lysate.
Other Notes
Disclaimer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Tau, n.a. 210-241, klon Tau-5
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c