Merck
MABN1597
Przeciwciało przeciwko receptorowi węchowemu 10G4, klon 6C11.1
clone 6C11.1, from mouse
Synonim(y):
Olfactory receptor OR11-278, Olfactory Receptor 10G4
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6C11.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6C11.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... OR10G4 (390264)
General description
Receptor węchowy 10G4 (UniProt Q8NGN3; znany również jako receptor węchowy OR11-278) jest kodowany przez gen OR10G4 (identyfikator genu 390264) u człowieka. Receptory węchowe należą do rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR) podobnych do rodopsyny klasy A. Ludzki genom zawiera około 800 genów receptorów zapachowych (OR), które wykazują dużą zmienność genetyczną. Człowiek ma około 400 nienaruszonych OR, ale każda osoba ma unikalny zestaw wariantów genetycznych, które prowadzą do różnic w percepcji węchowej. Wiązanie cząsteczki zapachowej indukuje zmianę konformacyjną OR i interakcję z białkiem G typu węchowego, inicjując sygnalizację, która ostatecznie skutkuje potencjałem czynnościowym z depolaryzowanego neuronu OR do mózgu. Receptor węchowy 10G4 to 311-aminokwasowe białko z 4 domenami zewnątrzkomórkowymi (a.a. 1-23, 74-98, 160-196, 258-268), 7 segmentami transbłonowymi (a.a. 24-44, 53-73, 99-119, 139-159, 197-216, 237-257, 269-289) i 4 regionami cytoplazmatycznymi (a.a. 45-52, 120-138, 217-236, 290-311).
Zaobserwowano ~40 kDa. Docelowy rozmiar pasma wydaje się większy niż obliczona masa cząsteczkowa 34,57 kDa z powodu glikozylacji.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowemu ogonowi cytoplazmatycznemu ludzkiego receptora węchowego 10G4.
Application
Anti-Olfactory Receptor 10G4 Antibody, klon 6C11.1 to przeciwciało przeciwko receptorowi węchowemu 10G4 do stosowania w Western Blotting.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human olfactory tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Olfactory Receptor 10G4 in 10 µg of human olfactory tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)