Merck
MABF728
Przeciwciało anty-CD90.2 (mysz), PE-Cy7, klon 30-H12
clone 30-H12, 0.2 mg/mL, from rat
Synonim(y):
Thy-1 membrane glycoprotein, Thy-1 antigen, CD90
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE-Cy7
Clone:
30-H12, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
PE-Cy7
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
30-H12, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
General description
Przeciwciało 30-H12 reaguje z mysim białkiem CD90.2 (Thy1.2). CD90.2 jest specyficzną dla szczepu formą alleliczną białka CD90 związanego z błoną GPI i bierze udział w adhezji i transdukcji sygnału. CD90.2 ulega ekspresji na tymocytach, dojrzałych limfocytach T i neuronach w szczepach myszy, które wyrażają allel CD90.2 (BALB/c, CBA, C3H, C57BL/6, SJL i inne). 30-H12 nie reaguje z allelem CD90.1 wyrażanym w szczepach myszy, takich jak PL i AKR.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To szczurze przeciwciało monoklonalne anty-CD90.2 (mysie), PE-Cy7 i klon 30-H12 zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CD90.2.
Research Category
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD90.2 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg