Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
Allophycocyanin conjugate
Clone:
N418, monoclonal
Application:
FACS, IF, IHC, IP
Citations:
-
biological source
hamster (Armenian)
Quality Segment
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
N418, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Itgax(16411)
General description
Przeciwciało N418 reaguje z mysim CD11c, znanym również jako integryna alfa X. Ta glikoproteina o masie powierzchniowej 150 kDa jest częścią rodziny receptorów integrynowych, które pośredniczą w adhezji między komórkami (komórka-komórka) i składnikami macierzy zewnątrzkomórkowej, np. fibrynogenem (komórka-macierz). Ponadto integryny są aktywnymi receptorami sygnalizacyjnymi, które rekrutują leukocyty do miejsc zapalnych i promują aktywację komórek. Kompletne, funkcjonalne receptory integryn składają się z różnych kombinacji łańcuchów integryn, które ulegają różnej ekspresji. Integryna alfa X (CD11c) łączy się z integryną beta-2 (CD18) w kompleks receptorowy znany jako CR4, który może wiązać i indukować sygnalizację poprzez ICAM i VCAM-1 na komórkach śródbłonka, a także może ułatwiać usuwanie obcych komórek niosących iC3b. Przeciwciało N418 jest szeroko stosowane jako marker ekspresji CD11c na komórkach dendrytycznych (DC), często równolegle z markerami dla CD11b, w celu identyfikacji stadiów rozwojowych i dojrzałych podgrup tego typu komórek. CD11c ulega znacznej ekspresji na makrofagach tkankowych, a także jest wykrywany na niektórych typach aktywowanych limfocytów T i śródnabłonkowych limfocytach jelitowych (IEL).
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To przeciwciało monoklonalne chomika ormiańskiego Anti-CD11c (mysz), APC i klon N418 zatwierdzone do stosowania w IP, IHC, immunofluorescencji, cytometrii przepływowej do wykrywania CD11c.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone przeciwciało monoklonalne chomika ormiańskiego w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD11c in one million C57BI/6 bone marrow cells.
Flow Cytometry Analysis: 0.125 µg of this antibody detected CD11c in one million C57BI/6 bone marrow cells.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-CD11c (mysie), APC, klon N418
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?