Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PerCP-Cy5.5
Clone:
1A8, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Segment
conjugate
PerCP-Cy5.5
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1A8, monoclonal
species reactivity
mouse
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ly6G(546644)
General description
Przeciwciało 1A8 wiąże się z mysim Ly-6G, powszechnie znanym jako Gr-1, członkiem nadrodziny Ly-6 białek powierzchniowych zakotwiczonych w GPI, odgrywających rolę w sygnalizacji komórkowej i adhezji komórek. Gr-1 ulega zróżnicowanej ekspresji podczas rozwoju i dojrzewania komórek w linii mieloidalnej i ulega ekspresji na różnych etapach i poziomach na monocytach, makrofagach, granulocytach i neutrofilach obwodowych. U myszy przeciwciało 1A8 jest zwykle stosowane w połączeniu z przeciwciałem znakującym makrofagi M1/70 (anty-CD11b) do analizy fenotypowej monocytów, makrofagów i granulocytów. Uwaga: do identyfikacji Ly-C zgłoszono alternatywne przeciwciało, klon RB6-8C5, które reaguje krzyżowo z Ly-6C na komórkach wyrażających ten antygen (Fleming et al. 1993. J. Immunol. 151:2399-2408 i Sasmono et al. 2007. J. Leukoc. Biol. 82: 111-123) i był cytowany w literaturze w celu identyfikacji Ly-6G/Ly-6C.
To szczurze przeciwciało monoklonalne Anti-Ly-6G (mysie), PerCP-Cy5.5 i klon 1A8 zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania Ly-6G.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 µg of this antibody detected Ly-6G in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-Ly-6G (mysz), PerCP-Cy5.5, klon 1A8
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?