Merck
MABF465
Przeciwciało anty-KLRG1 (mysz), APC, klon 2F1
clone 2F1, 0.2 mg/mL, from hamster(Syrian)
Synonim(y):
Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1, Mast cell function-associated antigen 2F1
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
Allophycocyanin conjugate
Clone:
2F1, monoclonal
Application:
FACS, IP
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
hamster (Syrian)
Quality Segment
conjugate
Allophycocyanin conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2F1, monoclonal
species reactivity
mouse
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Klrg1(50928)
General description
Przeciwciało 2F1 reaguje z mysim KLRG1 (Killer cell Lectin-like Receptor G1). Ten homodimeryczny receptor o masie 30-38 kDa może ulegać ekspresji przez aktywowane, dojrzałe komórki NK i efektorowe/pamięciowe limfocyty T, z potencjalnie różnymi rolami w każdym typie komórek. KLRG1 może regulować, w sposób hamujący, rozwój i funkcje efektorowe komórek NK i jest często wymieniany jako marker starzenia lub końcowego różnicowania komórek T. Ligandy dla KLRG1 obejmują członków rodziny kadheryn cząsteczek adhezyjnych, w szczególności N-kadherynę, E-kadherynę i R-kadherynę. Interakcje te mogą indukować dwukierunkową, immunosupresyjną sygnalizację zarówno w komórkach z ekspresją KLRG, jak i kadheryn. Niedawno zidentyfikowana rola sygnalizacji KLRG1-Cadherin w organizacji tkanek, np. w angiogenezie serca, rozszerza funkcję tych interakcji poza immunosupresję komórek odpornościowych. (Bouchentouf et al. 2010. J. Immunol. 185: 7014-7025) Przeciwciało 2F1 może być stosowane jako marker fenotypowy dla KLRG1 u myszy, często w połączeniu z przeciwciałem Anti-Mouse CD127 (klon A7R34), do identyfikacji populacji efektorowych komórek T.
To złote przeciwciało monoklonalne chomika syryjskiego Anti-KLRG1 (mysz), APC, klon 2F1 zatwierdzone do stosowania w IP i cytometrii przepływowej do wykrywania KLRG1.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.06 μg of this antibody detected KLRG1 in one million C57Bl/6 splenocytes.
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg