Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PerCP-Cy5.5
Clone:
A20, monoclonal
Application:
FACS, IHC, IP
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
PerCP-Cy5.5
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
A20, monoclonal
species reactivity
mouse
concentration
0.2 mg/mL
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Ptprc(19264)
General description
Przeciwciało A20 reaguje z mysim CD45.1, znanym również jako Ly5.2, który jest specyficzną dla szczepu formą alleliczną CD45 Leukocyte Common Antigen (LCA). Funkcjonalnie CD45 jest białkową fosfatazą tyrozynową, której szeroka dystrybucja komórkowa wspiera krytyczną rolę w wielu funkcjach leukocytów, w tym regulacji transdukcji sygnału i aktywacji komórek związanych z receptorami komórek T i B. Przeciwciało A20 jest zwykle stosowane jako marker leukocytów w szczepach myszy Ly5.1: SJL/J, DA, STS/A i RIII. Wykazano, że przeciwciało jest specyficzne dla CD45.1 i nie reaguje krzyżowo z komórkami niosącymi CD45.2.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD45.1 (mysz), PerCP-Cy5.5, klon A20 zatwierdzone do stosowania w IP, IHC i cytometrii przepływowej do wykrywania CD45.1.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne w buforze zawierającym 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,1% żelatyny, pH 7,2 i do 0,1% azydku sodu.
Size Exclusion Chromatography
Preparation Note
Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
The monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD45.1 in one million C57Bl/6 or SJL splenocytes.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 µg of this antibody detected CD45.1 in one million C57Bl/6 or SJL splenocytes.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Przeciwciało anty-CD45.1 (mysz), PerCP-Cy5.5, klon A20
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c