Przejdź do zawartości
MABF2319
Przeciwciało anty-BLAST-2 (CD23), klon EBVCS4
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
EBVCS4, monoclonal
Application:
FACS, IF, IP, RIA
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
EBVCS4, monoclonal
purified by
(Ligatrap)
species reactivity
human, mouse
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunofluorescence: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, radioimmunoassay: suitable
isotype
IgMκ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
36,47 kDa obliczone.
Ludzkie komórki transformowane wirusem EBV.
Application
Analiza radioimmunologiczna: Reprezentatywna partia wykryła BLAST-2 (CD23) w testach radioimmunologicznych (Sugden, B., et. al. (1983). J Virol. 46(3):800-7).
Analiza immunofluorescencyjna: Reprezentatywna partia wykryła BLAST-2 (CD23) w zastosowaniach immunofluorescencji (Kintner, C., et. al. (1981). Nature. 294(5840):458-60).
Analiza immunoprecypitacji: A representative lot immunoprecipitated BLAST-2 (CD23) in Immunoprecipitation applications (Sugden, B., et. al. (1983). J Virol. 46(3):800-7).
Biochem/physiol Actions
Klon EBVCS4 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa receptor Fc immunoglobuliny epsilon o niskim powinowactwie (BLAST-2) w ludzkich komórkach.
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgM w PBS bez konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in Raji B cells.
Flow Cytometry Analysis: 2 µg of this antibody detected BLAST-2 (CD23) in one million Raji cells.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)