Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 μL | Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3.43.13, monoclonal
Application:
FACS, ICC
Citations:
-
720,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026Szczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
3.43.13, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
mouse, human
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG1κ
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
30,68 kDa obliczone.
NKp44-ludzki krystalizowalny fragment (Fc) białka fuzyjnego.
Application
Wpływa na analizę funkcji: Reprezentatywna partia aktywowała zarówno linie komórkowe NK92-44wt, jak i NK92-44mut (Brusilovsky, M., et. al. (2015). Eur J Immunol. 45(4):1180-91).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła NKp44 (CD336) w zastosowaniach immunocytochemicznych (Brusilovsky, M., et. al. (2015). Eur J Immunol. 45(4):1180-91).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła NKp44 (CD336) w zastosowaniach cytometrii przepływowej Barrow, A.D., et. al. (2018). Cell. 172(3):534-548; Kikuchi-Maki, A., et. al. (2003). J Immunol. 171(7):3415-25; Fuchs, A., et. al. (2005). Blood. 106(6):2076-82; Brando, C., et. al. (2005). J Leukoc Biol. 78(2):359-71; Eisenberg, V., et. al. (2017). Front Immunol. 8:1212).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła NKp44 (CD336) w zastosowaniach immunocytochemicznych (Brusilovsky, M., et. al. (2015). Eur J Immunol. 45(4):1180-91).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła NKp44 (CD336) w zastosowaniach cytometrii przepływowej Barrow, A.D., et. al. (2018). Cell. 172(3):534-548; Kikuchi-Maki, A., et. al. (2003). J Immunol. 171(7):3415-25; Fuchs, A., et. al. (2005). Blood. 106(6):2076-82; Brando, C., et. al. (2005). J Leukoc Biol. 78(2):359-71; Eisenberg, V., et. al. (2017). Front Immunol. 8:1212).
Biochem/physiol Actions
Klon 3.43.13 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzkie białko receptora wyzwalającego naturalną cytotoksyczność 2 (NKp44).
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w PBS bez konserwantów.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Flow Cytometry in rhIL-2 stimulated human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) for 7 days (100 U per mL).
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected NKp44 (CD336) in rhIL-2 stimulated one million human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) for 7 days (100 U per mL).
Flow Cytometry Analysis: 1 µg of this antibody detected NKp44 (CD336) in rhIL-2 stimulated one million human peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) for 7 days (100 U per mL).