Merck
MABF2207
Przeciwciało anty-LAG-3, klon 1B5
clone 1B5
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.41
UNSPSC Code:
12352203
Clone:
1B5, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
clone
1B5, monoclonal
Quality Segment
isotype
IgG2bκ
Immunogen
Pełnej długości ludzkie rekombinowane białko fuzyjne genu aktywacji limfocytów 3 (LAG-3)-Fc.
Biochem/physiol Actions
Klon 1B5 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzkie białko genu aktywacji limfocytów 3 (LAG-3). Jego celem jest epitop w domenie zewnątrzkomórkowej.
Preparation Note
0,5 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze od -10°C do -25°C od daty otrzymania. Po otrzymaniu i przed zdjęciem korka odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek mikrowirówkowych i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c