Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
monoclonal, NaR9
Conjugate:
unconjugated
Application:
FACS, ICC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócconjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
monoclonal, NaR9
purified by
using protein G
species reactivity
mouse
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG2aκ
UniProt accession no.
mode of action
| inhibits
target post-translational modification
unmodified
General description
116,41 kDa obliczone.
Komórki Ba/F3 wyrażające mysie białko TLR9 pełnej długości. Immunizację przeprowadzono na myszach Tlr9 -/-.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła TLR9 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Murakami, Y., et. al. (2017). Sci Rep. 7:44042).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła TLR9 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Murakami, Y., et. al. (2017). Sci Rep. 7:44042).
Hamuje aktywność/funkcję: Reprezentatywna partia hamowała zależną od TLR9 produkcję cytokin in vitro przez makrofagi pochodzące ze szpiku kostnego i konwencjonalne komórki dendrytyczne. (Murakami, Y., et. al. (2017). Sci Rep. 7:44042).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła TLR9 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Murakami, Y., et. al. (2017). Sci Rep. 7:44042).
Hamuje aktywność/funkcję: Reprezentatywna partia hamowała zależną od TLR9 produkcję cytokin in vitro przez makrofagi pochodzące ze szpiku kostnego i konwencjonalne komórki dendrytyczne. (Murakami, Y., et. al. (2017). Sci Rep. 7:44042).
Biochem/physiol Actions
Klon NaR9 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa receptor Toll-podobny 9 u myszy. Jego celem jest epitop w regionie N-końcowym.
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS bez azydku.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in Raw264.7 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected TLR9 in Raw264.7 cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected TLR9 in Raw264.7 cells.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?