Przejdź do
MABF2115
Przeciwciało anty-NKR-P1B (CD161b), klon 2D12
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
2D12, monoclonal
Application:
FACS, IP, WB
Citations:
-
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
clone
2D12, monoclonal
purified by
using protein G
species reactivity
mouse
concentration
(Please refer to lot specific datasheet.)
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aλ
suitability
suitable for immunoassay
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
General description
Komórki BaF/3 myszy (mysia linia komórek pro-B zależnych od IL-3) wyrażające mysie białko NKR-P1B.
Zaobserwowano ~52 kDa; obliczono 25,03 kDa. . W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Application
Wpływa na analizę funkcji: Reprezentatywna partia odwróciła redukcję zabijania wywołaną ekspresją Clrb w komórkach C1498, BW5147 i B6 LAK. (Iizuka, K., et. al. (2003). Nat Immunol. 4(8):801-7).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego NKR-P1B (CD161b) w zastosowaniach immunoprecypitacji (Iizuka, K., et. al. (2003). Nat Immunol. 4(8):801-7).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła NKR-P1B (CD161b) w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Iizuka, K., et. al. (2003). Nat Immunol. 4(8):801-7; Aguilar, O.A., et. al. (2017). Cell. 169(1):58-71).
Biochem/physiol Actions
Klon 2D12 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko powierzchniowe komórek NKR-P1B allelu B6 (NKR-P1B) u myszy. Nie reaguje z Nkrp1a, Nkrp1c i Nkrp1f.
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w PBS bez azydku.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse spleen tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected NKR-P1B (CD161b) in mouse spleen tissue lysate.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)