Merck
MABF164A
Przeciwciało anty-CD20 (ludzkie), redFluor® 710, klon 2H7
clone 2H7, from mouse, redFluor® 710
Synonim(y):
B-lymphocyte antigen CD20, B-lymphocyte surface antigen B1, Bp35, Leukocyte surface antigen Leu-16, Membrane-spanning 4-domains subfamily A member 1, CD antigen CD20, CD20
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
redFluor® 710
Clone:
2H7, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
redFluor® 710
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2H7, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MS4A1(931)
General description
Przeciwciało 2H7 reaguje z ludzkim CD20, wyrażanym przez komórki pre-B, spoczynkowe i aktywowane komórki B, pęcherzykowe komórki dendrytyczne i niewielki podzbiór limfocytów T, ale nie na komórkach plazmatycznych. CD20 jest białkiem transmembranowym o masie 33-37 kDa, które jest różnie fosforylowane w spoczynkowych i aktywnych komórkach B. Cząsteczka CD20 odgrywa rolę w regulacji aktywacji komórek B.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To mysie przeciwciało monoklonalne anty-CD20 (ludzkie), redFluor® 710, klon 2H7, nr kat. Nr kat. MABF1642 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania CD20.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne zawierające 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD20 in one million human peripheral blood lymphocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
redFluor is a registered trademark of Tonbo Biotechnologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c