Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
PE-Cy7
Clone:
ACK2, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Segment
conjugate
PE-Cy7
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
ACK2, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Kit(16590)
General description
Przeciwciało ACK2 jest specyficzne dla CD117, zwanego również c-Kit, receptora cytokinowego 145 kDa ważnego w rozwoju hematopoetycznych komórek macierzystych, w oogenezie i dla funkcjonalnej aktywności komórek odpornościowych, takich jak NK i komórki tuczne. c-Kit wiąże się z ligandem znanym jako czynnik komórek macierzystych (SCF) lub alternatywnie jako czynnik wzrostu komórek tucznych. Wiązanie ligandu promuje aktywację (dimeryzację) i późniejszą aktywność kinazy tyrozynowej receptora c-Kit i wyzwala kluczowe sygnały przeżycia, ekspansji i dojrzewania podczas rozwoju hematopoetycznych komórek progenitorowych. I odwrotnie, zrzucenie zewnątrzkomórkowej domeny receptora c-Kit indukuje inaktywację lub apoptozę w tych komórkach. Przeżyciowa aktywność sygnalizacyjna c-Kit nadaje receptorowi atrybut protoonkogenny, ponieważ nadekspresja lub mutacje tego białka są związane z rozwojem nowotworu. Przeciwciało ACK2 jest szeroko stosowane jako marker do identyfikacji progenitorów hematopoetycznych oraz do neutralizacji wiązania receptor-ligand in vitro i in vivo. Należy wybrać odpowiedni format dla każdej aplikacji. Ponadto stwierdzono, że przeciwciało reaguje krzyżowo ze szczurzym c-Kit i jest szeroko publikowane do stosowania u tego gatunku.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
Anti-CD117 (c-Kit) (mouse), PE-Cy7, clone ACK2 Antibody to przeciwciało przeciwko CD117 do stosowania w cytometrii przepływowej.
Research Category
Inflammation & Immunology
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony monoklonalny szczur zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD117 (c-Kit) in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Flow Cytometry Analysis: 0.5 μg from a representative lot detected CD117 (c-Kit) in one million C57Bl/6 bone marrow cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c