Merck
MABF145C
Przeciwciało anty-TCR łańcuch beta (mysz), FITC, klon H57-597
clone H57-597, from hamster(Armenian), FITC conjugate
Synonim(y):
Pre T-cell antigen receptor alpha, TCR beta chain
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
FITC conjugate
Clone:
H57-597, monoclonal
Application:
FACS
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
hamster (Armenian)
Quality Segment
conjugate
FITC conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
H57-597, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
flow cytometry: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Tcrb(21577)
General description
Przeciwciało H57-597 jest specyficzne dla łańcucha beta mysiego receptora komórek T (TCR). To białko powierzchniowe komórki łączy się z drugim łańcuchem białkowym (łańcuch alfa), tworząc TCR alfa-beta, który jest wyrażany przez tymocyty NK1.1+, komórki NKT i większość obwodowych komórek T. Niewielka liczba limfocytów T może wyrażać alternatywny heteromer łańcuchów białkowych gamma/delta, znany jako g/d TCR. Receptory te uczestniczą w kompleksie z CD3 oraz ze współreceptorami CD4 lub CD8 w celu rozpoznawania i reagowania na antygeny związane z cząsteczkami MHC na komórkach prezentujących antygen. Takie interakcje promują sygnalizację receptora komórek T (aktywację komórek T) i mogą prowadzić do szeregu odpowiedzi komórkowych, w tym proliferacji, różnicowania, produkcji cytokin lub śmierci komórki wywołanej aktywacją. Przeciwciało H57-597 jest stosowane jako marker fenotypowy dla komórek T wyrażających alfa-beta TCR. Jest również szeroko stosowane do sieciowania powierzchniowego TCR, a tym samym naśladowania aktywacji komórek za pośrednictwem TCR lub indukcji apoptozy. Przeciwciało nie reaguje krzyżowo z komórkami wyrażającymi TCR g/d.
Immunogen
Informacje o immunogenie dla tego przeciwciała są informacjami zastrzeżonymi.
Application
To przeciwciało monoklonalne przeciwko łańcuchowi beta TCR chomika ormiańskiego (myszy), FITC, klon H57-597, nr kat. Nr kat. MABF1454 zostało zatwierdzone do stosowania w cytometrii przepływowej do wykrywania łańcucha beta TCR.
Research Category
Inflammation & Immunology
Research Sub Category
Immunoglobulins & Immunology
Physical form
Oczyszczony monoklonalny chomik ormiański zawierający 10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0,09% NaN3, 0,1% żelatyny, pH 7,2.
Purified by size-exclusion chromatography
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zaleca się przechowywanie nierozcieńczonego produktu w temperaturze 2-8°C i chronienie go przed długotrwałym działaniem światła. Nie zamrażać.
Analysis Note
This monoclonal antibody was purified from tissue culture supernatant via affinity chromatography. The purified antibody was conjugated under optimal conditions, with unreacted dye removed from the preparation.
Flow Cytometry Analysis: 0.25 μg from a representative lot detected TCR beta chain in one million C57Bl/6 splenocytes.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c