Merck
MABE662
Przeciwciało anty-TERT, klon 7D5.2
clone 7D5.2, from mouse
Synonim(y):
Telomerase reverse transcriptase, hEST2, hTRT, Telomerase-associated protein 2, Telomerase catalytic subunit, TP2
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7D5.2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7D5.2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TERT(7015)
General description
Odwrotna transkryptaza telomerazy (EC 2.7.7.49; UniProt O14746; znana również jako hEST2, hTRT, Telomerase-associated protein 2, Telomerase catalytic subunit, TP2) jest kodowana przez gen TERT (znany również jako CMM9, DKCA2, DKCB4, EST2, PFBMFT1, TCS1, TRT) (Gene ID 7015) u człowieka. Odwrotna transkryptaza telomerazy (TERT) jest katalityczną podjednostką telomerazy odpowiedzialną za dodawanie powtórzeń TTAGGG do końców telomerów chromosomów. Komórki o niskiej lub zerowej ekspresji telomerazy tracą powtórzenia telomerów podczas podziału komórkowego, co ostatecznie prowadzi do starzenia się komórek. Większość komórek nowotworowych, zarodkowych i embrionalnych komórek macierzystych wykazuje wysoki poziom telomerazy, przyczyniając się w ten sposób do pluripotencji i nieśmiertelności. Oprócz funkcji utrzymania telomerów, telomeraza odgrywa również rolę pro-przeżyciową w odporności komórkowej na uszkodzenia DNA i wynikającą z nich apoptozę. Większość komórek nowotworowych jest wysoce proliferacyjna i wykazuje wysoki poziom aktywności telomerazy jądrowej. Badania pokazują, że TERT przemieszcza się z jądra do mitochondriów po indukcji stresu oksydacyjnego w komórkach nowotworowych. Lokalizacja mitochondrialna TERT pomaga zapobiegać uszkodzeniom jądrowego DNA poprzez zmniejszenie mitochondrialnych reaktywnych form tlenu (ROS), co odpowiada za wysoką odporność na stres, szczególnie wśród populacji nowotworowych komórek macierzystych (CSC). Po ekspozycji na H2O2 lub promieniowanie gamma, komórki nowotworowe zdolne do wykluczenia TERT z jądra wykazują niewielkie lub żadne uszkodzenia DNA, podczas gdy zachowanie jądra TERT powoduje wysokie uszkodzenia DNA.
Zaobserwowano ~140 kDa. Obliczono 127,0/120,0 kDa (ludzka izoforma 1/3). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający sekwencji na końcu regionu C-końcowego przedłużenia (CTE) ludzkiego TERT.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło TERT w ludzkiej korze mózgowej, nerkach i wycinkach tkanek migdałków.
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył TERT w 10 µg lizatu komórek Jurkat.
Anti-TERT, klon 7D5.2, nr kat. MABE662, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko hTERT i zostało przetestowane w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon 7D5.2 celuje w sekwencję w kierunku końca regionu przedłużenia C-końcowego (CTE) obecnego w splicowanych izoformach 1 i 3, ale nie w izoformach 2 i 4 ludzkiego TERT zgłoszonych przez UniProt (O14746).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in PC3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected TERT in 10 µg of PC3 human prostate cancer cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: MABE14
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)