Merck
MABE636
Przeciwciało przeciwko monometylowi histonu H3 (Lys4), klon RM140
clone RM140, from rabbit
Synonim(y):
Histone H3.3, Histone H3
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
RM140, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
WB, multiplexing
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody product type
primary antibodies
clone
RM140, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
multiplexing: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
monomethylation (Lys4)
Gene Information
human ... H3F3B(3021)
General description
Histon H3, znany również jako histon H3.1t (H3/t), H3t, H3/g i kodowany przez gen o nazwie HIST3H3/ H3FT, jest głównym składnikiem nukleosomu. Nukleosomy owijają i zagęszczają DNA w chromatynę, ograniczając dostępność DNA dla maszyn komórkowych, które wymagają DNA jako matrycy. Dlatego histony odgrywają kluczową rolę w regulacji transkrypcji, naprawie DNA, replikacji DNA i stabilności chromosomów. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Modyfikacje te obejmują kowalencyjne przyłączanie grup metylowych lub acetylowych do aminokwasów lizyny i argininy oraz fosforylację seryny lub treoniny. Wysoki poziom fosforylacji histonu H3 jest związany z mitozą.
Zaobserwowano ~17 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd odpowiadający ludzkiemu histonowi H3 monometylowanemu w Lys4.
Application
Analiza multipleksowa (Mplex): 0,1-0,5 μg/ml z reprezentatywnej partii użyto w Multiplex.
To przeciwciało przeciwko monometylowi histonu H3 (Lys4), klon RM140, zostało zatwierdzone do stosowania w Western Blotting, multipleksowaniu do wykrywania monometylu histonu H3.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Histone Modifying Proteins
Biochem/physiol Actions
To przeciwciało reaguje z histonem H3 monometylowanym w lizynie 4 (K4me1). Brak reaktywności krzyżowej z dimetylowaną lizyną 4 (K4me2) lub trimetylowaną lizyną 4 (K4me3) lub innymi metylacjami w histonie H3.
Physical form
Format: Oczyszczony
Królicze przeciwciało monoklonalne w PBS z 1% BSA i 0,09% azydkiem sodu.
Protein A purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Uwaga: Zmienność temperatur w zamrażarce poniżej -20°C może powodować zamarzanie roztworów zawierających glicerol podczas przechowywania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in Recombinant HeLa protein and HeLa acid extract.
Western Blotting Analysis (WB): 0.5 μg/mL of this antibody detected monomethyl Histone H3 (Lys4) in HeLa acid extract.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c