Merck
MABE430
Przeciwciało anty-TIP60, klon 3F9
ascites fluid, clone 3F9, from mouse
Synonim(y):
Histone acetyltransferase KAT5, 60 kDa Tat-interactive protein, Tip60, Histone acetyltransferase HTATIP, HIV-1 Tat interactive protein, Lysine acetyltransferase 5, cPLA(2)-interacting protein
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
3F9, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
3F9, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... KAT5(10524)
General description
Białko TIP60 lub znane również jako acetylotransferaza histonowa KAT5, białko interaktywne z Tat o masie 60 kDa, acetylotransferaza histonowa HTATIP, białko interaktywne z HIV-1 Tat, acetylotransferaza lizyny 5, lub białko oddziałujące z cPLA(2) i kodowane przez gen KAT5/HTATIP/TIP60 jest acetylotransferazą histonową, która tworzy podjednostkę katalityczną kompleksu acetylotransferazy histonowej NuA4, który bierze udział w aktywacji transkrypcyjnej wielu genów poprzez acetylację histonów H4 i H2A. TIP60 odgrywa rolę w naprawie DNA, zatrzymaniu wzrostu i starzenia się, apoptozie, przebudowie chromatyny i hamowaniu nowotworów. Po raz pierwszy odkryty jako białko, które oddziałuje z HIV-1 Tat, powodując, że TIP60 ulega polubikwitynacji i degradacji (co zapobiega apoptozie zainfekowanej komórki), TIP60 jest obecnie znany z interakcji z wieloma innymi białkami wewnątrzkomórkowymi, w tym HDAC7A, CREB1, BCL3, receptorem androgenowym i PLA2G4A. TIP60 jest w większości tkanek zlokalizowany w jądrze lub otoczce jądrowej. TIP60 jest również niezbędny do indukcji wzrostu za pośrednictwem onkogenów i protoonkogenów obserwowanych w wielu nowotworach. Mysie przeciwciało monoklonalne Anti-TIP60 firmy EMD-Millipore zostało przetestowane w metodzie western blot na rekombinowanym białku TIP60 oraz w zatopionej w parafinie immunohistochemii na wycinkach ludzkiego raka wątroby, raka odbytnicy, normalnego rdzenia i normalnej tkanki międzymózgowia.
Zaobserwowano ~60 kDa. W niektórych lizatach mogą pojawić się niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Oczyszczony rekombinowany fragment ludzkiego TIP60 wyrażony w E. Coli.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:200-1,000 z reprezentatywnej partii wykryło TIP60 w raku wątroby, raku odbytnicy, normalnym rdzeniu i tkankach międzymózgowia.
Optymalne rozcieńczenia robocze muszą być określone przez użytkownika końcowego.
Przeciwciało anty-TIP60, klon 3F9 jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym, które celuje w Tip60 i zostało przetestowane w Western Blotting i IHC.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Transcription Factors
Physical form
Mysie monoklonalne IgG1 w płynie puchlinowym zawierające do 0,1% azydku sodu.
Unpurified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania.
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Kontrola
Ludzkie rekombinowane białko TIP60
Evaluated by Western Blotting in human recombinant TIP60 protein.
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected human recombinant TIP60 protein.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c