Przejdź do
MABE306
Przeciwciało anty-Dnmt1, klon DNM-2C1
clone DNM-2C1, from rat
Synonim(y):
DNA (cytosine-5)-methyltransferase 1, Dnmt1, CXXC-type zinc finger protein 9, DNA methyltransferase HsaI, DNA Mtase Hsal, M. Hsal, MCMT
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
2100,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
DNM-2C1, monoclonal
Application:
ChIP, IP, WB
Citations:
1
2100,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026Szczegóły
Rekombinowane, niezawierające konserwantów przeciwciało jest dostępne dla Twojego celu. Wypróbuj ZRB1680
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
DNM-2C1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
ChIP: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2b
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... DNMT1(1786)
General description
DNA (cytozyno-5)-metylotransferaza 1 (Dnmt1) jest jednym z trzech enzymów ssaków, które katalizują dodanie grupy metylowej do węgla 5' reszt cytozyny w dinukleotydach CpG. Te znaczniki metylacji są dziedzicznymi modyfikacjami, które są przenoszone na nowe cząsteczki DNA po replikacji, dzięki aktywności Dnmt1 i prawdopodobnie Dnmt3a i Dnmt3b. Dnmt1 rozpoznaje hemimetylowane regiony CpG za pomocą białka UHRF1 i pośredniczy w metylacji cytozyn w tych miejscach. Metylacja DNA została powiązana ze stabilnością chromosomów i ekspresją genów w komórkach somatycznych; oraz z imprintingiem rodzicielskim i inaktywacją chromosomu X w komórkach zarodkowych. Kilka badań wykazało, że wzorce metylacji DNA są zmienione w różnych nowotworach.
Zaobserwowano ~183 kDa. Znane są trzy izoformy przy ~183 kDa, ~185 kDa i ~145 kDa W niektórych ekstraktach jądrowych można zaobserwować niescharakteryzowane pasmo przy ~90 kDa.
Immunogen
Rekombinowane białko znakowane His odpowiadające ludzkiemu Dnmt1.
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia została wykorzystana przez niezależne laboratorium do wykrycia Dnmt1 w IP (Felle, M., et al. (2011). Nucleic Acids Res. 39(19):8355-8365.).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny: Reprezentatywna partia została użyta przez niezależne laboratorium do immunoprecypitacji Dnmt1 w ChIP (Felle, M., et al. (2011). Nucleic Acids Res. 39(19):8355-8365.).
Przeciwciało anty-Dnmt1, klon DNM-2C1 to szczurze przeciwciało monoklonalne do wykrywania Dnmt1, znanej również jako metylotransferaza 1 DNA (cytozyna-5) i zostało zwalidowane w IP, ChIP i WB.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Research Sub Category
Chromatin Biology
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona szczurza monoklonalna IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Kontrola
Ekstrakt jądrowy HeLa
Evaluated by Western Blot in HeLa nuclear extract.
Western Blot Analysis: 0.02 µg/mL of this antibody detected Dnmt1 in 10 µg of HeLa nuclear extract.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
D4567D4692ABE1956
clone
DNM-2C1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Gene Information
human ... DNMT1(1786)
Gene Information
human ... DNMT1(1786)
mouse ... Dnmt1(13433)
Gene Information
human ... DNMT1(1786)
Gene Information
human ... DNMT1(1786)
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
species reactivity
human
species reactivity
rat, mouse, human
species reactivity
human, mouse
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
IgG fraction of antiserum
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
rat
biological source
rabbit
biological source
rabbit
biological source
rabbit
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c