Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
8H6-2111, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
ICC
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Segment
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
8H6-2111, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
primate (based on 100% sequence homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG2aκ
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... H3Y1(391769)
General description
17 kDa.
Histony odgrywają kluczową rolę w regulacji transkrypcji, naprawie DNA, replikacji DNA i stabilności chromosomów. Histon H3 jest jednym z pięciu głównych białek histonowych zaangażowanych w strukturę chromatyny w komórkach eukariotycznych. Jest to podstawowy składnik nukleosomu. Nukleosomy owijają i zagęszczają DNA w chromatynę, ograniczając dostępność DNA dla maszyn komórkowych, które wymagają DNA jako matrycy. Posiadając główną domenę globularną i długi N-końcowy ogon, H3 jest zaangażowany w strukturę nukleosomów o strukturze "koralików na sznurku". N-końcowy ogon histonu H3 wystaje z kulistego rdzenia nukleosomu i może podlegać kilku różnym rodzajom modyfikacji epigenetycznych, które wpływają na procesy komórkowe. Zarówno H3.X, jak i H3.Y to dwa nowe, specyficzne dla naczelnych warianty histonu H3, które nie występują u innych ssaków ani niższych eukariontów. MRNA H3.X i H3.Y ulegają ekspresji w transformowanych liniach komórkowych, takich jak U2OS, oraz w niewielkich ilościach w ludzkiej tkance kostnej, piersi i płuc. Wykazują one homologię sekwencji aminokwasowej z innymi wariantami H3, ale różnią się kilkoma funkcjonalnie ważnymi resztami, takimi jak seryna 10 (S do A) i seryna 28 (S do R). Wykazano, że nokaut wariantu H3.Y wpływa na wzrost komórek i prowadzi do zmian w ekspresji wielu genów zaangażowanych w kontrolę cyklu komórkowego. Warto zauważyć, że liczba komórek wyrażających H3.Y wzrasta pod wpływem bodźców stresowych.(Ref.: Wiedemann, SM et al. (2010). J. Cell Biol. 90(5); 777-791).
Immunogen
Sprzężony z owalbuminą liniowy peptyd odpowiadający sekwencji 12 aminokwasów z N-końcowego regionu ludzkiego histonu H3.X/Y.
Application
Przeciwciało anty-histonowe H3. X/Y, klon 8H6-2111, nr kat. MABE243-I, jest wysoce specyficznym szczurzym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko histonowi H3. X/Y i zostało przetestowane w immunocytochemii.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Klon 8H6-2111 specyficznie wykrywa warianty X i Y histonu H3 u naczelnych. Nie rozpoznaje HA-H3.1, -H3.2 lub -H3.3. Ten klon celuje w epitop 12 aminokwasów w regionie N-końcowym.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in U2OS cells with and without serum starvation.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Histone H3. X/Y in U2OS cells with and without serum starvation.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Histone H3. X/Y in U2OS cells with and without serum starvation.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Zastępuje: MABE243
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c