Przejdź do
MABE1789
Przeciwciało anty-APC11, klon CRQ1.1
clone CRQ1.1, from mouse
Synonim(y):
Anaphase-promoting complex subunit 11, Cyclosome subunit 11, Hepatocellular carcinoma-associated RING finger protein
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 μg
Przewidywany termin wysyłki03 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
750,00 zł
100 μg
Przewidywany termin wysyłki03 lipca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1910,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
CRQ1.1, monoclonal
Application:
WB
Citations:
1
750,00 zł
Przewidywany termin wysyłki03 lipca 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
CRQ1.1, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
rat (based on 100% sequence homology), monkey (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology)
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ANAPC11(51529)
General description
9,84 kDa obliczone.
Podjednostka 11 kompleksu promującego anafazę (UniProt: Q9NYG5; znana również jako APC11, Cyclosome subunit 11, Hepatocellular carcinoma-associated RING finger protein) jest kodowana przez gen ANAPC11 (znany również jako HSPC214) (Gene ID: 51529) u człowieka. APC11 jest jednym ze składników kompleksu promującego anafazę (APC), który należy do rodziny białek RING-box. APC jest dużą ligazą ubikwityny E3 odpowiedzialną za ukierunkowanie białek do degradacji podczas mitozy. APC składa się z 13 różnych białek, gdzie APC2 wiąże się z APC11 tworząc rdzeń katalityczny, który rekrutuje enzym sprzęgający ubikwitynę E2. APC11 ma wiele miejsc wiążących cynk z domeną palca cynkowego typu RING (aa 34-77). Ulega ekspresji na wysokim poziomie w mięśniach szkieletowych i sercu oraz na umiarkowanym poziomie w mózgu, nerkach i wątrobie. Opisano dwie izoformy APC11, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. (Ref.: Schreiber, A et al., (2011). Nature. 470(7333); 227-32).
Immunogen
Epitop: C-terminus
Liniowy peptyd odpowiadający 9 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej podjednostki 11 kompleksu promującego anafazę (APC11).
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła APC11 w zastosowaniach Western Blotting (Sedgwick, G.G., et. al. (2013). EMBO J. 32(2):303-14).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła APC11 w APC11-Flag wyrażonym w komórkach HeLa po leczeniu tetracykliną.
Anti-APC11, klon CRQ1.1, nr kat. MABE1789, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko podjednostce 11 kompleksu promującego anafazę i zostało przetestowane w Western Blotting.
Research Category
Epigenetics & Nuclear Function
Biochem/physiol Actions
Klon CRQ1.1 specyficznie wykrywa ludzką podjednostkę 11 kompleksu promującego anafazę (APC11). Jest ukierunkowany na epitop z 9 aminokwasami z regionu C-końcowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Isotype testing: Identity Confirmation by Isotyping Test.
Isotyping Analysis: The identity of this monoclonal antibody is confirmed by isotyping test to be mouse IgG2a.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
ABE608MABS1896MABE881
Gene Information
human ... ANAPC11(51529)
Gene Information
human ... ANAPC10(10393)
Gene Information
human ... RNF123(63891)
Gene Information
human ... PSMD14(10213)
species reactivity
human
species reactivity
mouse
species reactivity
human
species reactivity
human, rat
antibody form
purified antibody
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
clone
CRQ1.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
2C10.1, monoclonal
clone
7C7.1, monoclonal
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse