Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μg | Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1930,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki10 czerwca 2026Szczegóły
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
BRM203, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... BRD7(29117)
General description
Immunogen
Application
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała BRD7 z lizatu komórek H1299 (dzięki uprzejmości Thomasa Dobnera, Institut fur Medizinische Mikrobiologie und Hygiene, Universitat Regensburg, D-93053 Regensburg, Niemcy).
Epigenetics & Nuclear Function
Chromatin Biology
Biochem/physiol Actions
Physical form
Preparation Note
Analysis Note
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected BRD7 in 10 µg of Jurkat cell lysate.
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Gene Information human ... BRD7(29117) | Gene Information mouse ... Brd4(57261) | Gene Information human ... BRD2(6046) | Gene Information human ... BRD4(23476) |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate - |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human, rat | species reactivity mouse, human |
| antibody form purified immunoglobulin | antibody form serum | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
| clone BRM203, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source rat | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c