Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
D46-3361, monoclonal
Application:
ChIP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
D46-3361, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
ChIP: suitable, western blot: suitable
isotype
IgMκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Cry1(12952)
General description
Kryptochrom-1 (UniProt: P97784) jest kodowany przez gen Cry1 (Gene ID: 12952) u myszy. Kryptochrom-1 jest ewolucyjnie konserwowanym członkiem nadrodziny flawoprotein, który działa jako represor transkrypcji i stanowi podstawowy składnik zegara okołodobowego. Posiada domenę fotolizy na N-końcu (aa 3-132). Kryptochrom-1 ma trzy miejsca wiązania FAD (aa 252, 289 i 355). Jednak tylko mniejszość cząsteczek białka zawiera związany FAD. Transkrypcja i translacja podstawowych składników zegara (CLOCK, NPAS2, ARNTL/BMAL1, ARNTL2/BMAL2, PER1, PER2, PER3, CRY1 i CRY2) odgrywają kluczową rolę w generowaniu rytmu, podczas gdy opóźnienia nałożone przez modyfikacje potranslacyjne (PTM) są ważne dla określenia okresu (tau) rytmów. Zaburzenia rytmów okołodobowych przyczyniają się do patologii chorób układu krążenia, nowotworów, zespołu metabolicznego i starzenia się. Krytopchrom-1 przemieszcza się do jądra poprzez interakcję z innymi białkami zegarowymi, takimi jak PER2 lub ARNTL/BMAL1. Główne geny zegara: PER1/2/3 i CRY1/2, które są represorami transkrypcji tworzą ujemną kończynę pętli sprzężenia zwrotnego i oddziałują z heterodimerem CLOCK|NPAS2-ARNTL/BMAL1|ARNTL2/BMAL2 hamując jego aktywność, a tym samym negatywnie regulując własną ekspresję. Czynniki transkrypcyjne, CLOCK lub NPAS2 i ARNTL/BMAL1 lub ARNTL2/BMAL2, tworzą dodatnią kończynę pętli sprzężenia zwrotnego i działają w formie heterodimeru oraz aktywują transkrypcję genów zegara rdzeniowego i genów kontrolowanych przez zegar. Zasugerowano, że kryptochrom może działać jako molekularny strażnik utrzymujący CLOCK-ARNTL/BMAL1 w stanie gotowości i represji do właściwego czasu aktywacji transkrypcji. Zwierzęta z defektem kryptochromu-1 wykazują zaburzenia homeostazy glukozy z podwyższonym poziomem glukozy we krwi w odpowiedzi na ostre karmienie po całonocnym poście i poważnie upośledzonym klirensem glukozy w teście tolerancji glukozy.
Zaobserwowano ~68 kDa; obliczono 68,0 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 20 aminokwasom z C-końcowego regionu mysiego kryptochromu-1.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła kryptochrom-1 w zastosowaniach Western Blotting (Partch, C.L., et. al. (2006). Proc Natl Acad Sci USA. 103(27):10467-72; Ye, R., et. al. (2011). J Biol Chem. 286(29):25891-902; Ozturk, N., et. al. (2009). Proc Natl Acad Sci USA. 106(8):2841-6; Chiou, Y.Y., et. al. (2016). Proc Natl Acad Sci USA. 113(41):E6072-E6079).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła kryptochrom-1 w zastosowaniach immunoprecypitacji chromatyny (Ye, R., et. al. (2011). J Biol Chem. 286(29):25891-902).
Analiza immunoprecypitacji chromatyny (ChIP): Reprezentatywna partia wykryła kryptochrom-1 w zastosowaniach immunoprecypitacji chromatyny (Ye, R., et. al. (2011). J Biol Chem. 286(29):25891-902).
Przeciwciało przeciw kryptochromowi-1, klon D46-3361, nr kat. MABE1152, jest wysoce specyficznym szczurzym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko kryptochromowi-1 i zostało przetestowane do stosowania w immunoprecypitacji chromatyny (ChIP) i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon D46-3361 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym, które specyficznie wykrywa kryptochrom-1 u myszy. Celuje w epitop w obrębie 20 aminokwasów od regionu C-końcowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgM w PBS z 0,05% azydkiem sodu.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cryptochrome-1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected Cryptochrome-1 in 10 µg of NIH/3T3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?