Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6A3.1, monoclonal
Application:
ICC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
6A3.1, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... EYA1(2138)
General description
Eyes absent homolog 1 (UniProt: Q99502; znany również jako EC:3.1.3.16; EC:3.1.3.48) jest kodowany przez gen EYA1 (Gene ID: 2138) u człowieka. Eyes absent homolog 1 należy do nadrodziny białek podobnych do hydrolazy HAD. Funkcjonuje zarówno jako fosfataza białkowa, jak i koaktywator transkrypcji dla SIX1, a prawdopodobnie także dla SIX2, SIX4 i SIX5. Opisano trzy izoformy białka EYA1, które powstają w wyniku alternatywnego splicingu. Zwykle lokalizuje się w miejscach uszkodzeń DNA przy pęknięciach dwuniciowych. W zarodku ulega wysokiej ekspresji w nerkach i na niższych poziomach w mózgu. U dorosłych, serce i mięśnie szkieletowe wykazują wyższy poziom ekspresji, a oko i nerki nie wykazują żadnej ekspresji. Jako fosfataza tyrozynowa dephosforyluje Tyr142 histonu H2AX (H2AXY142ph) i promuje wydajną naprawę DNA poprzez rekrutację kompleksów naprawy DNA zawierających MDC1. Fosforylacja przy Try 142 histonu H2AX odgrywa kluczową rolę w naprawie DNA i działa jako znak, który rozróżnia odpowiedzi apoptotyczne i naprawcze na stres genotoksyczny. Jego funkcja jako fosfatazy histonowej może przyczyniać się do jego funkcji w regulacji transkrypcji podczas organogenezy. Wykazuje również aktywność fosfatazy z białkami fosforylowanymi na resztach seryny i treoniny. Mutacje w genie EYA1 zostały powiązane z zespołem branchiootorenalnym 1, który charakteryzuje się przetokami lub torbielami rozszczepu gałęzi, utratą słuchu i wadami nerek.
Zaobserwowano ~65 kDa; obliczono 64,59 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany fragment znakowany GST odpowiadający 122 aminokwasom odpowiadającym wewnętrznemu regionowi ludzkiego homologa nieobecnego oka 1 (EYA1). Sekwencja immunogenu jest konserwowana w izoformach 1 i 2, ale nie w 3.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:500 z reprezentatywnej partii wykryło brak homologu Eyes 1 w komórkach HeLa, HUVEC i A431.
Przeciwciało anty-Eyes absent homolog 1, klon 6A3.1, nr kat. MABE1047, jest wysoce specyficznym mysim przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko Eyes absent homolog 1 i zostało przetestowane pod kątem użycia w immunocytochemii i Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon 6A3.1 wykrywa nieobecny homolog Eyes 1 (EYA1) u człowieka. Celuje w epitop w obrębie 122 aminokwasów od regionu wewnętrznego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in mouse E13-E14 brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Eyes absent homolog 1 in mouse E13-E14 brain tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Eyes absent homolog 1 in mouse E13-E14 brain tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c