Merck
MABE1041
Przeciwciało anty-Pax-9, klon 7C2 (P9C23)
clone 7C2 (P9C23), from rat
Synonim(y):
Paired box protein Pax-9, Pax-9
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7C2 (P9C23), monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
1
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
7C2 (P9C23), monoclonal
species reactivity
human, mouse
technique(s)
immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PAX9(5083)
General description
Sparowane białko pudełkowe Pax-9 (UniProt P47242; znane również jako sparowany gen pudełkowy 9) jest kodowane przez gen Pax9 (identyfikator genu 18511) u myszy. Pax9 należy do rodziny dziewięciu czynników transkrypcyjnych (Pax1-9) charakteryzujących się obecnością "sparowanej" domeny wiążącej DNA. Czynniki transkrypcyjne z rodziny Pax regulują morfogenezę szerokiego zakresu narządów i są kluczowymi czynnikami rozwoju narządów zmysłów ssaków, takich jak oko (Pax6, Pax2), nos (Pax6), uszy (Pax2, Pax8) i brodawki smakowe pochodzące z endodermy (Pax9). Ponadto, ekspresja Pax9 w prawidłowym nabłonku przełyku dorosłego człowieka jest albo utracona, albo znacznie zmniejszona w większości inwazyjnych raków i dysplazji nabłonkowych (zmiany przedrakowe). Spadek odsetka komórek Pax9-dodatnich w nabłonku zmniejsza się wraz ze wzrostem złośliwości zmiany nabłonkowej.
~36 kDa obserwowane
Immunogen
Białko rekombinowane znakowane MBP odpowiadające C-końcowemu regionowi mysiego Pax-9.
Application
Analiza Western Blotting: 1,0 µg/ml z reprezentatywnej partii wykryło Pax-9 w 10 µg lizatu komórek HepG2.
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Pax-9 w lizacie tkanki przełyku myszy i człowieka (Gerber, J.K., et al. (2002). J Pathol. 197(3):293-297).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Pax-9 w skrawkach tkanki przełyku myszy i człowieka (Gerber, J.K., et al. (2002). J Pathol. 197(3):293-297).
Przeciwciało anty-Pax-9, klon 7C2 (P9C23), nr kat. MABE1041, jest wysoce specyficznym szczurzym przeciwciałem monoklonalnym skierowanym przeciwko Pax9 i zostało przetestowane w Western Blotting.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in MOLT 4 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2.0 µg/mL of this antibody detected Pax-9 in 10 µg of MOLT 4 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c