Przejdź do
MABD634
Przeciwciało przeciwko dehydrogenazie cewkowej 1/ALDH1A1, klon 16B4.2
clone 16B4.2, from mouse
Synonim(y):
Retinal dehydrogenase 1, EC: 1.2.1.36, RALDH 1, RalDH1, ALDH-E1, ALHDII, Aldehyde dehydrogenase family 1 member A1, Aldehyde dehydrogenase, cytosolic
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
16B4.2, monoclonal
Application:
IHC, WB
Citations:
-
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
16B4.2, monoclonal
species reactivity
human, rat
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... ALDH1A1(216)
General description
Dehydrogenaza siatkówki 1 (UniProt: P00352; znana również jako EC: 1.2.1.36, RALDH 1, RalDH1, ALDH-E1, ALHDII, Aldehyde dehydrogenase family 1 member A1, Aldehyde dehydrogenase, cytosolic) jest kodowana przez gen ALDH1A (znany również jako ALDC, ALDH1, PUMB1) (Gene ID: 216) u człowieka. Dehydrogenaza siatkówki 1 jest wszechobecnym enzymem cytozolowym, który służy jako enzym detoksykacyjny, a także generuje kwas retinowy. Katalizuje utlenianie retinalu do kwasu retinowego, który jest niezbędny do różnicowania, rozwoju i przeżycia neuronów dopaminergicznych. Może również odgrywać rolę w obronie komórkowej przed stresem oksydacyjnym poprzez utlenianie 4-hydroksynonenalu (4-HNE) wytwarzanego podczas peroksydacji lipidów. Bierze również udział w kilku innych procesach biologicznych, takich jak utrzymanie komórek macierzystych, odporność na promieniowanie UV, melanogeneza i spermatogeneza, katalizując konwersję określonych aldehydów do odpowiadających im kwasów karboksylowych. Dehydrogenaza siatkówki 1 zawiera wiele miejsc wiązania NAD. (Ref.: Paval, D., et al. (2017). Clin. Psychopharmacol. Neurosci. 5(3); 229-236).
Zaobserwowano ~55 kDa; obliczono 54,86 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający 18 aminokwasom z C-końcowego regionu ludzkiej dehydrogenazy siatkówki 1.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło dehydrogenazę siatkówki 1/ALDH1A1 w skrawkach tkanek wątroby ludzkiej i szczurzej.
Anti-Retinal Dehydrogenase 1/ALDH1A1, klon 16B4.2, nr kat. MABD634, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa dehydrogenazę siatkówki 1 i zostało przetestowane do stosowania w immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Neuroscience
Biochem/physiol Actions
Klon 16B4.2 wykrywa dehydrogenazę siatkówki 1/ALDH1A1. celuje w epitop z 18 aminokwasami z regionu C-końcowego.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human liver tissue lysate.
Western Blotting Analysis: 0.5 µg/mL of this antibody detected Retinal Dehydrogenase 1/ALDH1A1 in human liver tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABN838ABD12HPA002123
description
clone 16B4.2, from mouse
description
clone 8D7.1, from mouse
description
from rabbit, purified by affinity chromatography
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Gene Information
human ... ALDH1A1(216)
Gene Information
human ... ALDH1A1(216)
Gene Information
human ... ALDH1A1(216)
Gene Information
human ... ALDH1A1(216)
species reactivity
human, rat
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
affinity isolated antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
rabbit
clone
16B4.2, monoclonal
clone
8D7.1, monoclonal
clone
polyclonal
clone
polyclonal
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)