Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 1890,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1890,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
5E7, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PRDM1(639)
General description
Immunogen
Application
Stem Cell Research
Pluripotent & Early Differentiation
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Lizaty komórek Raji, L1210 i TPH-1
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected PRDM1 in Raji, L1210, and TPH-1 cell lysates.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| antibody form ascites fluid | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin | antibody form purified immunoglobulin |
| species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human | species reactivity human |
| clone 5E7, monoclonal | clone 4A6, monoclonal | clone 1G6, monoclonal | clone 2B10, monoclonal |
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| Gene Information human ... PRDM1(639) | Gene Information human ... PRDM1(639) | Gene Information human ... PRDM1(639) | Gene Information human ... PRDM1(639) |
| biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse | biological source mouse |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c