Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
CY3 conjugate
Clone:
AA60-E3-3, monoclonal
Application:
ICC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
mouse
Quality Segment
conjugate
CY3 conjugate
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
AA60-E3-3, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (immunogen homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NT5E(4907)
General description
CD73, znana również jako ekto-5′-nukleotydaza, katalizuje konwersję mononukleotydów purynowych 5′ do nukleozydów, przy czym preferowanym substratem jest AMP. Enzym składa się z dimeru 2 identycznych podjednostek 70-kD związanych wiązaniem glikozylofosfatydyloinozytolowym z zewnętrzną powierzchnią błony plazmatycznej. Enzym ten jest stosowany jako marker różnicowania limfocytów, ulegając ekspresji na podgrupach limfocytów B i limfocytów T. CD73 jest również markerem niezróżnicowanych mezenchymalnych komórek macierzystych i jest często wykorzystywany do identyfikacji populacji komórek macierzystych.
Nieskoniugowane przeciwciało macierzyste (nr katalogowy MABD122) ma obserwowany MW na poziomie 63 kDa
Immunogen
Całe komórki śródbłonka limfatycznego skóry myszy (DLEC)
Application
To przeciwciało anty-CD73, klon AA60-E3-3, koniugat Cy3 jest zatwierdzone do stosowania w immunocytochemii do wykrywania CD73.
Research Category
Stem Cell Research
Stem Cell Research
Research Sub Category
Mesenchymal Stem Cells
Mesenchymal Stem Cells
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1 sprzężona z Cy3 w PBS z 0,1% azydkiem sodu i 15 mg/ml BSA.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8ºC, chroniąc przed światłem, w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry on human adipose and bone marrow mesenchymal stem cells.
Immunocytochemical analysis: A 1:100 dilutions of this antibody detected CD73 on 1X10^6 human adipose and bone marrow mesenchymal stem cells.
Immunocytochemical analysis: A 1:100 dilutions of this antibody detected CD73 on 1X10^6 human adipose and bone marrow mesenchymal stem cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 2
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?