Merck
MABD122A4
Przeciwciało anty-CD73, klon AA60-E3-3, koniugat Alexa Fluor 488
clone AA60-E3-3, from mouse, ALEXA FLUOR 488
Synonim(y):
CD-73, 5′-nucleotidase, 5′-NT, ecto-5′-nucleotidase
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.44
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
ALEXA FLUOR 488
Clone:
AA60-E3-3, monoclonal
Application:
ICC
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
ALEXA FLUOR 488
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
AA60-E3-3, monoclonal
species reactivity
human
species reactivity (predicted by homology)
mouse (immunogen homology)
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NT5E(4907)
General description
CD73, znana również jako ekto-5′-nukleotydaza, katalizuje konwersję mononukleotydów purynowych 5′ do nukleozydów, przy czym preferowanym substratem jest AMP. Enzym składa się z dimeru 2 identycznych podjednostek 70-kD związanych wiązaniem glikozylofosfatydyloinozytolowym z zewnętrzną powierzchnią błony plazmatycznej. Enzym ten jest stosowany jako marker różnicowania limfocytów, ulegając ekspresji na podgrupach limfocytów B i limfocytów T. CD73 jest również markerem niezróżnicowanych mezenchymalnych komórek macierzystych i jest często wykorzystywany do identyfikacji populacji komórek macierzystych.
Nieskoniugowane przeciwciało macierzyste (nr katalogowy MABD122) ma obserwowany MW na poziomie 63 kDa
Immunogen
Całe komórki śródbłonka limfatycznego skóry myszy (DLEC)
Application
Oceniane metodą immunocytochemiczną na ludzkich mezenchymalnych komórkach macierzystych szpiku kostnego. Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenia 1:50 tego przeciwciała wykryły CD73 na 1X10^6 ludzkich komórek macierzystych mezenchymalnych tkanki tłuszczowej i szpiku kostnego.
Ten anty-CD73, klon AA60-E3-3 został zatwierdzony do stosowania w immunocytochemii do wykrywania CD73.
Research Category
Stem Cell Research
Research Sub Category
Mesenchymal Stem Cells
Physical form
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG1κ sprzężona z Alexa Fluor 488 w PBS z 0,1% azydkiem sodu i 15 mg/ml BSA.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać w lodówce w temperaturze 2-8ºC, chroniąc przed światłem, w nierozcieńczonych podwielokrotnościach przez okres do 6 miesięcy od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry on human adipose mesenchymal stem cells.
Immunocytochemical analysis: A 1:50 dilutions of this antibody detected CD73 on 1X10^6 human adipose and bone marrow mesenchymal stem cells.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Legal Information
ALEXA FLUOR is a trademark of Life Technologies
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c