Merck
MABC961
Przeciwciało anty-RTN4IP1, klon NIMP-R14
from rat
Synonim(y):
Białko 1 oddziałujące z retikulonem-4, mitochondrialne, białko mitochondrialne oddziałujące z NOGO
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
IHC (p), inhibition assay
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
rat
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μL
technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, inhibition assay: suitable
isotype
IgG2b
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Rtn4Ip1(170728)
General description
Białko 1 oddziałujące z retikulonem-4, mitochondrialne (UniProt: Q924D0; znane również jako białko mitochondrialne oddziałujące z NOGO, RTN4IP1) jest kodowane przez gen Rtn4ip1 (znany również jako Nimp) u myszy. RTN4IP1 jest białkiem zewnętrznej błony mitochondrialnej, które oddziałuje z retikulonem 4, który jest silnym inhibitorem regeneracji po uszkodzeniu rdzenia kręgowego. Interakcja ta może być istotna dla indukowanego retikulonem hamowania wzrostu neurytów. RNT4IP1 odgrywa rolę w regulacji wzrostu neurytów komórek zwojowych siatkówki (RGC), a tym samym w rozwoju siatkówki wewnętrznej i nerwu wzrokowego. Ulega szerokiej ekspresji w tkankach wzbogaconych w mitochondria i kolokalizuje z retikulum endoplazmatycznym HSPA5 w miejscach odpowiadających kontaktom z mitochondriami. Mutacje w genie Rtn4ip1 mogą powodować zanik nerwu wzrokowego 10, który prowadzi do utraty wzroku we wczesnym dzieciństwie.
Immunogen
Oczyszczone neutrofile myszy BALB/c.
Application
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła RTN4IP1 w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Lopez, A.F., et. al. (1984). Br J Haematol. 57(3):489-94; Taylor, P.R., et. al. (2014). Nat Immunol. 15(2):143-51).
Analiza inhibicji: Reprezentatywna partia wykryła RTN4IP1 w aplikacjach Inhibition (Tacchini-Cottier, F., et. al. (2000). J Immunol. 165(5):2628-36; de Vries, B., et. al. (2003). J Immunol. 170(7):3883-9; Chang, H.R., et. al. (1993). J Leukoc Biol. 53(6):636-9; Mentzel, S., et. al. (1999). Kidney Int. 55(4):1335-47).
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło RTN4IP1 w tkance płucnej myszy.
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła RTN4IP1 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Lopez, A.F., et. al. (1984). Br J Haematol. 57(3):489-94).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła RTN4IP1 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Lopez, A.F., et. al. (1984). Br J Haematol. 57(3):489-94; de Vries, B., et. al. (2003). J Immunol. 170(7):3883-9; Chang, H.R., et. al. (1993). J Leukoc Biol. 53(6):636-9).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła RTN4IP1 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Lopez, A.F., et. al. (1984). Br J Haematol. 57(3):489-94; Taylor, P.R., et. al. (2014). Nat Immunol. 15(2):143-51).
Wykryj białko oddziałujące z retikulonem-4 1, mitochondrialne przy użyciu tego szczurzego monoklonalnego przeciwciała anty-RTN4IP1, klon NIMP-R14, nr kat. Nr kat. MABC961-25UL, zatwierdzonego do stosowania w immunohistochemii, inhibicji i immunohistochemii (parafina).
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
Klon NIMP-R14 jest szczurzym przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym białko 1 oddziałujące z retikulonem-4 u myszy.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone szczurze przeciwciało monoklonalne IgG2b w PBS bez konserwantów.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze -20°C od daty otrzymania. Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry in mouse spleen tissue.
Immunohistochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected RTN4IP1 in mouse spleen tissue.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
— lub —
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)