Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 μL | Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o. | 2120,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2120,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 czerwca 2026Szczegóły
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
ascites fluid
antibody product type
primary antibodies
clone
2B5, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... RUNX1(861)
General description
Immunogen
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Physical form
Preparation Note
Zalecenia dotyczące postępowania: Po otrzymaniu i przed zdjęciem nasadki odwirować fiolkę i delikatnie wymieszać roztwór. Rozdzielić do probówek do mikrowirówki i przechowywać w temperaturze -20°C. Unikać powtarzających się cykli zamrażania/rozmrażania, które mogą uszkodzić IgG i wpłynąć na działanie produktu.
Analysis Note
Lizat komórek Jurkat
Western Blotting Analysis: A 1:500-2,000 dilution of this antibody detected RUNX1 in Jurkat cell lysate.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated | conjugate unconjugated |
| clone 2B5, monoclonal | clone polyclonal | clone polyclonal | clone polyclonal |
| biological source mouse | biological source rabbit | biological source rabbit | biological source rabbit |
| species reactivity human | species reactivity mouse, bovine, guinea pig, dog, rabbit, human, rat, horse | species reactivity human | species reactivity human, mouse, rat |
| Gene Information human ... RUNX1(861) | Gene Information human ... RUNX1(861) | Gene Information human ... RUNX1(861) | Gene Information human ... RUNX1(861) |
| antibody form ascites fluid | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody | antibody form affinity isolated antibody |
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c