Przejdź do
MABC590
Przeciwciało anty-GRIM-19, klon 1A8
clone 1A8, from mouse
Synonim(y):
NADH dehydrogenase [ubiquinone] 1 alpha subcomplex subunit 13, Cell death regulatory protein GRIM-19, Complex I-B16.6, CI-B16.6, Gene associated with retinoic and interferon-induced mortality 19 protein, GRIM-19, Gene associated with retinoic and IFN-ind
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki07 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1930,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1A8, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
-
1930,00 zł
Przewidywany termin wysyłki07 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
1A8, monoclonal
species reactivity
mouse, human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... NDUFA13(51079)
General description
GRIM-19, znany również jako dehydrogenaza NADH [ubichinon] 1 alfa podjednostka podkompleksu 13, białko regulatorowe śmierci komórkowej GRIM-19, kompleks I-B16.6, CI-B16.6, gen związany z białkiem 19 śmiertelności indukowanej retinolem i interferonem, gen związany z białkiem 19 śmiertelności indukowanej retinolem i IFN, oksydoreduktaza NADH-ubichinon B16. Podjednostka GRIM-19 6, jest kodowana przez nazwę genu NDUFA13, GRIM19, CDA016, CGI-39. GRIM-19 jest podjednostką pomocniczą mitochondrialnego błonowego łańcucha oddechowego dehydrogenazy NADH (kompleks I), która, jak się uważa, nie bierze udziału w katalizie. Dehydrogenaza NADH kompleksu I odgrywa ważną rolę w przenoszeniu elektronów z NADH do łańcucha oddechowego. Uważa się, że bezpośrednim akceptorem elektronów dla enzymu jest ubichinon. Sugeruje się również, że GRIM-19 bierze udział w śmierci komórek indukowanej przez interferon / kwas all-trans-retinowy (IFN/RA). Ta aktywność apoptotyczna jest hamowana przez interakcję z wirusowym IRF1. Ponadto GRIM-19 może odgrywać rolę we wrodzonych odpowiedziach błony śluzowej, w których pośredniczy CARD15, i służyć do regulacji odpowiedzi komórek nabłonka jelitowego na drobnoustroje. GRIM-19 ulega szerokiej ekspresji, z najwyższą ekspresją w sercu, mięśniach szkieletowych, wątrobie, nerkach i łożysku. W błonie śluzowej jelit GRIM-19 jest regulowany w dół w obszarach związanych z chorobą Leśniowskiego-Crohna i wrzodziejącym zapaleniem jelita grubego. Mutacje w GRIM-19 zostały powiązane z rakiem tarczycy z komórek Hurthle'a (HCTC), rzadkim typem raka tarczycy stanowiącym jedynie około 3-10% wszystkich zróżnicowanych raków tarczycy.
~16 kDa obserwowane
Immunogen
Rekombinowane białko odpowiadające ludzkiemu GRIM-19.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła GRIM-19 w lizacie komórek MCF-7 i RAW264.7 (Hu, J., et al. (2002). J. Interferon & Cytokine Research. 22:1017-1026).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowała GRIM-19 w lizacie komórek MCF-7 (Hu, J., et al. (2002). J. Interferon & Cytokine Research. 22:1017-1026).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła GRIM-19 w komórkach MCF-7 (Hu, J., et al. (2002). J. Interferon & Cytokine Research. 22:1017-1026).
Anti-GRIM-19, klon 1A8 | MABC590 to przeciwciało przeciwko GRIM-19 do stosowania w Western Blotting, immunoprecypitacji, immunocytochemii.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Research Sub Category
Apoptosis - Additional
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczona mysia monoklonalna IgG2bκ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G Purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in MCF-7 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 1.0 µg/mL of this antibody detected GRIM-19 in 10 µg of MCF-7 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
HPA041213MABS62MABN643
description
clone 1A8, from mouse
description
Prestige Antibodies® Powered by Atlas Antibodies, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
description
clone GREB1Ab, from mouse
description
clone 6H7.1, from mouse
Gene Information
human ... NDUFA13(51079)
Gene Information
human ... NDUFA13(51079)
Gene Information
human ... GREB1(9687)
Gene Information
human ... NDUFS3(4722)
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
affinity isolated antibody
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
clone
1A8, monoclonal
clone
polyclonal
clone
GREB1Ab, monoclonal
clone
6H7.1, monoclonal
species reactivity
mouse, human
species reactivity
mouse, human, rat
species reactivity
human
species reactivity
rat, human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
mouse
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)