Przejdź do
MABC518
Przeciwciało anty-Trop2, klon 2EF, wolne od azydków
clone 2EF, from mouse
Synonim(y):
Tumor-associated calcium signal transducer 2, Cell surface glycoprotein Trop-2, Membrane component chromosome 1 surface marker 1, Pancreatic carcinoma marker protein GA733-1
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Clone:
2EF, monoclonal
Species reactivity:
human
Application:
FACS, ICC, inhibition assay
Citations:
1
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
2EF, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
flow cytometry: suitable, immunocytochemistry: suitable, inhibition assay: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TACSTD2(4070)
General description
Białko znane jako Trop-2, lub znane również jako glikoproteina powierzchniowa Trop-2, marker powierzchniowy składnika błonowego chromosomu 1 lub białko markerowe raka trzustki GA733-1 i kodowane przez gen TACSTD2/GA733-1/M1S1/TROP2, jest białkiem, które może funkcjonować jako receptor czynnika wzrostu i ulega ekspresji głównie w łożysku, płucach i tkankach nabłonkowych, ale występuje również w niektórych nowotworach. Białko to zostało po raz pierwszy zidentyfikowane jako antygen nowotworowy przez monoklonalny GA733. Jest to białko związane z błoną plazmatyczną, które przekazuje wewnątrzkomórkowy sygnał wapniowy po związaniu nieznanych ligandów. Mutacje w Trop2 są związane z rzadką chorobą oczu prowadzącą do ślepoty. Niedawno wykazano również, że Trop-2 jest ważny w regulacji ruchliwości fibroblastów i proliferacji komórek płuc poprzez regulację szlaku kinazy ERK, a także kilku krytycznych składników aparatu migracji komórek.
36 kDa obliczone
Application
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Trop2 w komórkach MTE 4-14/T2 i MCF-7 (Prof. Saverio Alberti, Oncoxx Biotec.).
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła Trop2 w transfekowanych komórkach oraz w komórkach nowotworowych Skov-3 i HT-29 (Prof. Saverio Alberti, Oncoxx Biotec.).
Analiza inhibicji: Reprezentatywna partia hamowała wzrost guza w komórkach raka prostaty DU145 oraz w komórkach HT-29, HCT116 i Colo205. (Uwaga: W przypadku stosowania razem, Nr kat. Nr kat. MABC518, Anty-Trop2, klon 2EF, bez azydku i Nr kat. Nr kat. MABC519, Anti-Trop2, klon 2G10, bezazotowy maksymalizuje hamowanie wzrostu guza in vivo). (Prof. Saverio Alberti, Oncoxx Biotec.).
To przeciwciało anty-Trop2, klon 2EF, bez azydku jest zatwierdzone do stosowania w ICC, cytometrii przepływowej i hamowaniu do wykrywania Trop2.
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Immunocytochemistry in MET cells transfected with a vector expressing Trop2 or with an empty vector.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Trop2 in MET cells transfected with a vector expressing Trop2 and not in MET cells transfected with empty vector.
Other Notes
Stężenie: Stężenie specyficzne dla danej partii można znaleźć w certyfikacie analizy.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)