primary antibodies
klon
1B4, monoclonal
masa cząsteczkowa
calculated mol wt 27.68 kDa
oczyszczone przez
using protein G
reaktywność gatunkowa
human
opakowanie
antibody small pack of 100 μg
metody
flow cytometry: suitable
inhibition assay: suitable
izotyp
IgG2a
sekwencja epitopowa
Extracellular domain
numer dostępu Protein ID
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD48(962)
Opis ogólny
Specyficzność
Immunogen
Zastosowanie
Evaluated by Flow Cytometry in Raji cells.
Flow Cytometry Analysis: 1 μg of this antibody detected CD48 in one million Raji cells.
Tested Applications
Flow Cytometry Analysis: A representative lot detected CD48 in Flow Cytometry applications (Hosen, N., et al. (2012). Br J Haematol. 156(2):213-24).
Inhibition Assay: A representative lot of this antibody inhibited tumor growth in severe combined immunodeficient mice inoculated subcutaneously with multiple myeloma cells. (Hosen, N., et al. (2012). Br J Haematol. 156(2):213-24).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Postać fizyczna
Przechowywanie i stabilność
Inne uwagi
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2