Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
6F5.7, monoclonal
Species reactivity:
-
Application:
—
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócImmunogen
Rekombinowany fragment ludzkiego CCL22 odpowiadający 67 aminokwasom w dojrzałym białku.
Biochem/physiol Actions
Klon 6F5.7 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym ludzką chemokinę CC-motif 22 (CCL22).
Preparation Note
1 mg/ml. Należy zapoznać się ze wskazówkami dotyczącymi sugerowanych początkowych rozcieńczeń i/lub mian w zależności od zastosowania i rodzaju próbki.
Stabilność przez 1 rok w temperaturze od +2°C do +8°C od daty otrzymania.
Disclaimer
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c