Merck
MABC1691H
Przeciwciało anty-BLUE, klon 2D2-F11 Przeciwciało sprzężone z HRP
clone 2D2-F11, from mouse, peroxidase conjugate
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.45
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
peroxidase conjugate
Clone:
2D2-F11, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
peroxidase conjugate
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
2D2-F11, monoclonal
species reactivity (predicted by homology)
all
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
General description
Wstępnie wybarwione białka są powszechnie stosowane jako markery masy cząsteczkowej w elektroforezie. Kilka markerów białkowych jest dostępnych jako wstępnie wybarwione białka z barwnikami winylosulfonowymi. Po rozdzieleniu przez elektroforezę, interesujące białko jest wizualizowane przez specyficzne przeciwciało sprzężone z fluoroforem lub przez system detekcji chemiluminescencji. Przeciwciało Anti-Blue, Clone 2D2-F11, jest unikalnym przeciwciałem, które może wykrywać wstępnie wybarwione markery molekularne od różnych dostawców bez konieczności ręcznego znakowania i szacowania mas cząsteczkowych. Zastosowanie tego przeciwciała pozwala na wizualizację białek markerowych wraz z białkiem będącym przedmiotem zainteresowania na tym samym blocie. Przeciwciało Anti-Blue zapewnia wysoką swoistość i nie zakłóca wykrywania innych przeciwciał, a ponadto nie wykazuje reaktywności z innymi białkami komórkowymi, niewybarwionymi białkami markerowymi ani z białkami barwionymi różnymi barwnikami.
Immunogen
Oczyszczone białka markerowe Precision Plus All Blue.
Application
Analiza Western Blotting: 0,25 ug/mL z reprezentatywnej partii wykryło BLUE na membranie nitrocelulozowej.
Anti-BLUE, klon 2D2-F11, sprzężony z HRP, nr kat. MABC1691H, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa wstępnie wybarwione białka markerowe i zostało przetestowane do stosowania w Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Anti-BLUE, klon 2D2-F11, koniugat HRP jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa wstępnie wybarwione białka markerowe Protein.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in PVDF membrane.
Western Blotting Analysis: 0.25 ug/mL of this antibody detected BLUE-stained marker protein standards in PVDF membrane.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
pictograms
Exclamation markEnvironment
signalword
Warning
hcodes
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash