Przejdź do
MABC1607M
Przeciwciało anty-MMP-11 (stromelizyna-3), klon 5ST-4A9
Synonim(y):
Stromelysin-3, SL-3, ST3, MMP11, Matrixmetalloproteinase 11
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 μg
Przewidywany termin wysyłki12 sierpnia 2026zKuehne + Nagel Sp. z o.o.
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
monoclonal
Application:
IHC, IP, WB
Citations:
-
1690,00 zł
Przewidywany termin wysyłki12 sierpnia 2026Szczegóły
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1λ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
General description
Stromelizyna-3 (UniProt: P24347; znana również jako SL-3, ST3, Matrix metalloproteinase-11, MMP-11) jest kodowana przez gen MMP11 (znany również jako STMY3) (Gene ID: 4320) u człowieka. Wykazano, że MMP-11 ulega zróżnicowanej ekspresji w tkance nowotworowej i odgrywa rolę w inwazji guza. Wykazano, że ulega ona ekspresji w komórkach zrębu raka piersi. Ma niewielką ekspresję w dorosłych narządach w normalnych warunkach fizjologicznych. Podczas rozwoju ulega ekspresji w wielu procesach związanych z migracją komórek i morfogenezą tkanek. MMP-11 posiada wiele miejsc wiążących cynk i wapń. Wiąże 2 jony cynku na podjednostkę i jeden jon wapnia na podjednostkę. MMP-11 zawiera 4 domeny hemopeksyny (aa 291-339; 340-382; 384-432; i 433-480). Jest syntetyzowany z peptydem sygnałowym (aa 1-31) i regionem propeptydowym (aa 32-97), które są rozszczepiane w celu wytworzenia dojrzałego enzymu. Zawiera konserwowaną cysteinę, która jest obecna w motywie przełącznika cysteiny (aa 78-85), który wiąże katalityczny jon cynku, hamując w ten sposób enzym. Dysocjacja cysteiny od jonu cynku aktywuje enzym. Prekursor jest rozszczepiany przez endopeptydazę furinową. Poziomy ekspresji MMP-11 są wiarygodnym wskaźnikiem największego ryzyka nawrotu raka w raku piersi, guzach trzustki i raku okrężnicy. (Ref.: Roscilli, G et al. (2014). J. Transl. Med. 12; 54).
Zaobserwowano ~55 kDa; obliczono 54,59 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowana ludzka MMP-11 (stromelizyna-3) znakowana His o pełnej długości.
Application
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła MMP-11 (Stromelysin-3) w zastosowaniach immunohistochemii w (Ahmad, A., et. al. (1998) Am J Pathol. 152(3):721-8; Nakopoulou, L., et. al. (2002). Mod Pathol. 15(11):1154-61).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła MMP-11 (Stromelysin-3) w zastosowaniach Western Blotting w (von Marschall, Z., et. al. (1998) Gut. 43(5):692-8; Motrescu, E.R., et. al. (2008). Oncogene. 27(49):6347-55; Luo, D., et. al. (1999). J Biol Chem. 274(52):37177-85).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła MMP-11 (Stromelysin-3) w zastosowaniach immunohistochemicznych w (Cribier, B., et. al. (2002). J Am Acad Dermatol. 46(3):408-13; von Marschall, Z., et. al. (1998) Gut. 43(5):692-8; Andarawewa, K.L., et. al. (2005). Cancer Res. 65(23):10862-71; Motrescu, E.R., et. al. (2008). Oncogene. 27(49):6347-55.
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła MMP-11 (Stromelysin-3) w zastosowaniach immunoprecypitacji w (Schonbeck, U., et. al. (1999). J Exp Med. 189(5):843-53).
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:50, 250, 1,000 z przedstawiciela wykryło MMP-11 (Stromelysin-3) w ludzkim łożysku i ludzkiej tkance raka piersi.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
Klon 5ST-4A9 wykrywa MMP-11 (stromelizynę 3) w ludzkich komórkach.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in PC-3 cell lysate.
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected MMP-11 (Stromelysin-3) in 10 µg of PC-3 cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
MABC1607MAB3369MABT531
description
-
description
clone 5ST-4A9, from mouse
description
clone SL-1 IID4, Chemicon®, from mouse
description
clone 3D6.3, from mouse
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
species reactivity
human
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified immunoglobulin
antibody form
purified antibody
antibody form
purified antibody
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
biological source
mouse
clone
monoclonal
clone
5ST-4A9, monoclonal
clone
SL-1 IID4, monoclonal
clone
3D6.3, monoclonal
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
conjugate
unconjugated
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
Still not finding the right product?
lub
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)