Merck
MABC1596
Przeciwciało anty-Tex19.1, klon 7TEX-1F11
clone 7TEX-1F11, from mouse
Synonim(y):
Testis-expressed protein 19.1, mTex19.1, Testis-expressed protein 19A
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7TEX-1F11, monoclonal
Application:
ELISA, ICC, IHC, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7TEX-1F11, monoclonal
species reactivity
mouse
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
mouse ... Tex19.1(73679)
General description
40,40 kDa obliczone.
Białko 19.1 z ekspresją jąder (UniProt: Q99MV2; znane również jako mTex19.1, białko 19A z ekspresją jąder) jest kodowane przez gen Tex19.1 (znany również jako Tex19, Tex19a) (Gene ID: 73679) u myszy. Tex19.1 rezyduje w linii zarodkowej, aby tłumić transpozycyjne elementy genetyczne i utrzymywać stabilność genomu. Ulega ekspresji w jądrach, łożysku, jajniku i pluripotencjalnych komórkach macierzystych. W jądrach jego ekspresja jest najwyższa w mitotycznych spermatogoniach i spada wraz z postępem mejozy spermatocytów. Ekspresja Tex19.1 jest regulowana w dół przez białko Deleted in azoospermia-like (DAZL), które wiąże się z 3′UTR mRNA Tex19.1 i hamuje jego translację. Tex19.1 jest wymagany podczas spermatogenezy i rozwoju łożyska, gdzie uczestniczy w represji elementów retrotranspozycyjnych i zapobiega ich mobilizacji. Wykazano, że Tex19.1, wraz ze swoim paralogiem, Tex19.2, współpracuje ze szlakiem Piwi-interacting RNA (piRNA), który pośredniczy w represji elementów transpozycyjnych podczas mejozy poprzez tworzenie kompleksów złożonych z piRNA i białek Piwi. Zarodki z mutacjami w genie Tex19.1 wykazują opóźnienie wzrostu wewnątrzmacicznego i mają małe łożyska z powodu zmniejszenia liczby spongiotrofoblastów, trofoblastów glikogenowych i komórek olbrzymich trofoblastu sinusoidalnego. Wykazano, że utrata Tex19.1 powoduje defekt wzrostu i wczesną śmiertelność poporodową. Samce z niedoborem zarówno Tex19.1, jak i Tex19.2 wykazują upośledzoną spermatogenezę, małe jądra i są bezpłodne.
Immunogen
Pełnej długości rekombinowane mysie białko 19.1 eksprymowane przez jądra, znakowane His (Tex 19).
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło Tex19.1 w skrawkach tkanek mózgu i jelit myszy embrionalnych.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła Tex19.1 w zastosowaniach immunocytochemicznych (Tarabay, Y., et. al. (2013). Hum Reprod. 28(8):2201-14).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła Tex19.1 w zastosowaniach ELISA (Tarabay, Y., et. al. (2013). Hum Reprod. 28(8):2201-14).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego Tex19.1 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Tarabay, Y., et. al. (2017). J Cell Sci. 130(8):1463-1474).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Tex19.1 w aplikacjach Western Blotting (Tarabay, Y., et. al. (2013). Hum Reprod. 28(8):2201-14; Tarabay, Y., et. al. (2017). J Cell Sci. 130(8):1463-1474).
Anti-Tex19.1, klon 7TEX-1F11, nr kat. MABC1596, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko 19.1 ekspresjonowane przez jądra i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA, immunocytochemii, immunohistochemii (parafina), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 7TEX-1F11 wykrywa białko 19.1 ekspresji jąder mysich (Tex 19).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in mouse testis tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Tex19.1 in mouse testis tissue sections.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.