Merck
MABC1205
Przeciwciało przeciwko transporterowi UDP-galaktozy, klon 1H10.1
clone 1H10.1, from mouse
Synonim(y):
UDP-galactose translocator, Solute carrier family 35 member A2, UDP-Gal-Tr, UDP-galactose transporter, UDP-galactose transporter, UGT
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1H10.1, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1H10.1, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG3κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SLC35A2(7355)
General description
Translokator UDP-galaktozy (UniProt P78381; znany również jako Solute carrier family 35 member A2, UDP-Gal-Tr, UDP-galactose transporter, UDP-galactose transporter, UGT) jest kodowany przez gen SLC35A2 (znany również jako CDG2M, UGALT, UGT, UGTL) (Gene ID 7355) u człowieka. UGT jest wieloprzebiegowym białkiem błonowym, które transportuje UDP-galaktozę z cytozolu do pęcherzyków Golgiego, gdzie służy jako donor glikozylu do generowania glikanów. Jego krótki region N-końcowy, składający się z 35 reszt aminokwasowych, ma kluczowe znaczenie dla galaktozylacji N-glikanów. Wiadomo, że mutacje w genie SLC35A2 zmniejszają transport UDP-galaktozy, co prowadzi do glikoprotein z niedoborem galaktozy, powodując opóźnienia rozwojowe, hipotonię, anomalie oczu i nieprawidłowe funkcjonowanie mózgu. Wyższą ekspresję mRNA UGT odnotowano w ludzkim raku okrężnicy. Ref.: Ng, BG., et al. (2013). Am. J. Human Gen. 92, 632-636.
Zaobserwowano ~50 kDa. Obliczono 14,31/25,18 kDa (izoforma 1/3). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Liniowy peptyd sprzężony z KLH odpowiadający C-końcowej sekwencji ludzkiego transportera UDP-Gal.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Supernatant hodowli hybrydoma klonu 1H10.1 immunobarwił aparat Golgiego w 4% utrwalonych paraformaldehydem, 0,3% przepuszczalnych przez Triton X-100 komórkach A431.
Analiza immunohistochemiczna: Rozcieńczenie 1:250 z reprezentatywnej partii wykryło transporter UDP-Gal w ludzkich skrawkach tkanek okrężnicy, wątroby, płuc i łożyska.
Wykryj transporter UDP-galaktozy (SLC35A2) za pomocą tego mysiego monoklonalnego anty-UDP-galaktozowego transportera, klon 1H10.1, nr kat. Nr kat. MABC1205, zatwierdzonego do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
Sekwencja immunogenu jest w 100% obecna w spliced izoformach 1 (UGT2) i 3, podczas gdy jest tylko częściowo obecna w spliced izoformach 2 (UGT1), 4 i 5 zgłoszonych przez UniProt (P78381), reaktywność wobec tych ostatnich izoform nie została potwierdzona.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG3κ w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in human placenta tissue lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected UDP-Gal Transporter in 10 µg of human placenta tissue lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c