Przejdź do zawartości
MABC1149
Przeciwciało anty-HAF/SART1, klon 1-2
clone 1-2, from mouse
Synonim(y):
U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1, Allergen Hom s 1, HAF, hSART-1, hSnu66, SART-1, Hypoxia-associated factor, SNU66 homolog, Squamous cell carcinoma antigen recognized by T-cells 1, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated 110 kDa protein
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
Conjugate:
unconjugated
Clone:
1-2, monoclonal
Application:
ICC, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
1-2, monoclonal
species reactivity
human
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunohistochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... SART1(9092)
General description
U4/U6.U5 tri-snRNP-associated protein 1 (UniProt O43290; znany również jako Allergen Hom s 1, HAF, hSART-1, hSnu66, Hypoxia-associated factor, SART-1, SNU66 homolog, Squamous cell carcinoma antigen recognized by T-cells 1, U4/U6.U5 tri-snRNP-associated 110 kDa protein) jest kodowany przez gen SART1 (znany również jako HAF) (Gene ID 9092) u człowieka. Czynnik związany z hipoksją (HAF) jest ligazą ubikwityny E3, która pośredniczy w ubikwitynacji i degradacji czynnika indukowanego hipoksją 1α (HIF-1α). HAF wiąże się również z HIF-2α i promuje transaktywację HIF-2 zamiast promować degradację HIF-2α. Ponadto, zależna od hipoksji SUMOylacja HAF zwiększa interakcję HAF z HIF-2α i indukcję transkrypcji genów docelowych HIF-2, takich jak OCT-3/4, SOX2 i NANOG. HAF promuje zatem cechy komórek macierzystych, agresywny wzrost guza i inwazję poprzez przełączanie komórek z sygnalizacji zależnej od HIF-1α na HIF-2α. Nadekspresja HAF zwiększa zdolność komórek glejaka, które wyrażają zarówno HIF-1α, jak i HIF-2α, do inicjowania nowotworów jako wewnątrzczaszkowych ksenograftów u myszy. Z drugiej strony, nadekspresja HAF powoduje zmniejszenie wzrostu guza ksenoprzeszczepu komórek raka okrężnicy HT29, które wyrażają tylko HIF-1α.
Zaobserwowano ~110 kDa. 90,26 kDa obliczone. Większy niż obliczony docelowy rozmiar pasma jest zgodny z podanym w literaturze (Koh, M.Y. et al. (2015). Cancer Res. 75(2):316-329). W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
C-końcowy fragment rekombinowanego ludzkiego HAF/SART1 znakowanego GST.
Application
Analiza immunocytochemiczna: Rozcieńczenie 1:200 z reprezentatywnej partii wykryło HAF/SART1 w komórkach A431.
Analiza Western Blotting: Rozcieńczenie 1:62,5 z reprezentatywnej partii wykryło HAF/SART1 w 10 µg lizatu komórek Jurkat.
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła zmniejszoną immunoreaktywność HAF w komórkach ludzkiego raka trzustki MIA PaCa-2 po leczeniu HAF shRNA (dzięki uprzejmości Mei Yee Koh, Ph.D., Sanford-Burnham Medical Research Institute, La Jolla, CA USA).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła HAF w komórkach HeLa i PANC-1 (dzięki uprzejmości Mei Yee Koh, Ph.D., Sanford-Burnham Medical Research Institute, La Jolla, CA USA).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła zwiększoną immunoreaktywność HAF w ludzkich komórkach raka nerki 786-O transfekowanych w celu nadekspresji HAF (dzięki uprzejmości Mei Yee Koh, Ph.D., Sanford-Burnham Medical Research Institute, La Jolla, CA USA).
Analiza immunohistochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność HAF w ksenoprzeszczepie 786-O (dzięki uprzejmości Mei Yee Koh, Ph.D., Sanford-Burnham Medical Research Institute, La Jolla, CA USA).
Wykryj HAF/SART1 za pomocą tego mysiego monoklonalnego przeciwciała anty-HAF/SART1, klon 1-2, nr kat. Nr kat. MABC1149, zatwierdzonego do stosowania w immunocytochemii, immunohistochemii i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
Klon 1-2 wykrył nokaut HAF za pośrednictwem shRNA w komórkach ludzkiego raka trzustki MIA PaCa-2.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M tris-glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HeLa cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:62.5 dilution from a representative lot detected HAF/SART1 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)