Merck
MABC1143
Przeciwciało anty-MED28, klon 7E1
clone 7E1, from mouse
Synonim(y):
Mediator of RNA polymerase II transcription subunit 28, Endothelial-derived protein 1, Magicin, Mediator complex subunit 28, Merlin and Grb2-interacting cytoskeletal protein, Tumor angiogenesis marker EG-1
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32160702
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.46
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7E1, monoclonal
Application:
EM, ICC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
Quality Segment
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7E1, monoclonal
species reactivity
human, rat, monkey, mouse
technique(s)
electron microscopy: suitable, immunocytochemistry: suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
ambient
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MED28(80306)
General description
Mediator podjednostki transkrypcyjnej polimerazy RNA II 28 (UniProt Q9H204; znany również jako białko pochodzące ze śródbłonka 1, Magicin, podjednostka kompleksu Mediator 28, białko cytoszkieletowe oddziałujące z Merlin i Grb2, marker angiogenezy guza EG-1) jest kodowany przez gen MED28 (znany również jako EG1, FKSG20) (identyfikator genu 80306) u człowieka. MED28 (Magicin) jest podjednostką kompleksu Mediator, który składa się z co najmniej 30 podjednostek i odgrywa istotną rolę w regulacji transkrypcji poprzez łączenie maszyn transkrypcyjnych polimerazy RNA II i czynników regulacyjnych związanych z DNA. MED28 pośredniczy w sygnalizacji za pośrednictwem receptorów na powierzchni komórki i wiąże się z kinazami z rodziny Src (np. Fyn, Src i Lck), a także z merliną, supresorem nowotworu neurofibromatozy 2 (NF2). MED28 jest związany zarówno z cytoszkieletem, jak i jądrem, co wskazuje na jego rolę jako białka adaptorowego / rusztowania do przekazywania sygnałów komórkowych do cytoszkieletu i jądra. Homozygotyczna delecja Med28 powoduje śmiertelność okołoimplantacyjną z utratą pluripotencji w wewnętrznej masie komórkowej (ICM) blastocysty. Ponadto fibroblasty zarodkowe (MEF) Med28-/- tracą zdolność do przeprogramowania, a nadekspresja Med28 zwiększa wydajność przeprogramowania. Zwiększona ekspresja MED28 jest związana ze złym wynikiem u pacjentek z rakiem piersi, a ukierunkowana redukcja MED28 zmniejsza proliferację komórek raka piersi i wzrost guza.
Zaobserwowano ~20 kDa. Obliczono 19,52 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Rekombinowany ludzki MED28 znakowany GST pozbawiony N-końcowych 12 aminokwasów.
Application
Analiza Western Blotting: 1 µg/ml z reprezentatywnej partii wykrył MED28 w 10 µg lizatów komórek ludzkiej nerki zarodkowej HEK293.
Analiza mikroskopii elektronowej: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność MED28 (Magicin) na korowych filamentach aktyny, kolokalizując z merliną przez barwienie immunogold 1% utrwalonych aldehydem glutarowym, 0,1% traktowanych SDS mysich komórek neuronalnych CAD (Wiederhold, T., et al. (2004). Oncogene. 23(54):8815-8825).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia immunobarwionych 4% utrwalonych paraformaldehydem, 0,25% Triton X-100-permeabilizowanych blastocyst myszy typu dzikiego, ale nie Med28-/-, a także kolonii iPSC typu dzikiego MEF (Li, L., et al. (2015). PLoS One. 10(10):e0140192).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła immunoreaktywność MED28 (Magicin) kolokalizowaną z immunoreaktywnością filamentu aktynowego barwionego falloidyną za pomocą flourescencyjnego barwienia immunocytochemicznego 0,1% SDS traktowanych mysich komórek neuronalnych CAD (Wiederhold, T., et al. (2004). Oncogene. 23(54):8815-8825).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła wyższą ekspresję MED28 w mysich embrionalnych komórkach macierzystych (ESC) niż w embrionalnych fibroblastach (MEF). Klon 7E1 wykrył knockdown MED28 indukowany ekspresją Cre w MEF z allelami floxed Med28 (Li, L., et al. (2015). PLoS One. 10(10):e0140192).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła ~24 kDa MED28 (Magicin) w lizatach komórek ludzkich (F293, Gli238, HEK293T, HeLa, MeT5A, T-47D), małpich (COS-7) i mysich (CAD), a także w immunoprecypitatach Merlina z frakcji cytozolowych / ciężkich błon T-47D (Cyt / HMF) i lizatu całych komórek (Wiederhold, T. i in. (2004). Oncogene. 23(54):8815-8825).
Wykryj MED28 za pomocą tego mysiego monoklonalnego przeciwciała anty-MED28, klon 7E1, nr kat. Nr kat. MABC1143, zatwierdzonego do stosowania w mikroskopii elektronowej, immunocytochemii i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
Klon 7E1 wykrył MED28 w komórkach mysich typu dzikiego, ale nie Med28-/-. Klon 7E1 wykrył MED28 knockdown indukowany ekspresją Cre w MEF z allelami floxed Med28 (Li, L., et al. (2015). PLoS One. 10(10):e0140192).
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified.
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in RAW267.7 murine macrophage lysate.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected MED28 in 10 µg of RAW267.7 murine macrophage lysate.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c