Merck
MABC1140
Przeciwciało przeciw mezotelinie, klon MN-1
clone MN-1, from mouse
Synonim(y):
CAK1 antigen, Pre-pro-megakaryocyte-potentiating factor
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
MN-1, monoclonal
Application:
ELISA, FACS, IHC, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
MN-1, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, flow cytometry: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), western blot: suitable
isotype
IgG2aκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... MSLN(10232)
General description
68,99 kDa obliczone.
Mezotelina (UniProt: Q13421; znana również jako antygen CAK1, czynnik stymulujący pre-megakariocyty, MSLN) jest kodowana przez gen MSLN (znany również jako MPF) (identyfikator genu: 10232) u człowieka. Mezotelina jest białkiem powierzchniowym powiązanym z glikofosfatydyloinozytolem (GPI), które normalnie ulega ekspresji w płucach i na niższych poziomach w sercu, łożysku i nerkach. Wykazuje wysoką ekspresję w kilku typach nowotworów złośliwych i jest związana ze zwiększoną agresywnością guza i złym wynikiem klinicznym. Przeciwciała przeciwko mezotelinie wykryto u pacjentów z międzybłoniakiem i rakiem jajnika. Mezotelina odgrywa rolę w adhezji komórkowej. Mezotelina jest syntetyzowana z peptydem sygnałowym (aa 1-36) i propeptydem (aa 607-630), które są rozszczepiane w celu wytworzenia dojrzałej mezoteliny, która może być dalej rozszczepiana przez konwertazę podobną do furyny w celu wytworzenia czynnika stymulującego megakariocyty (aa 37-206) i rozszczepionej formy mezoteliny (aa 296-606). Opisano cztery izoformy mezoteliny, które są wytwarzane przez alternatywny splicing. (Ref.: Inaguma, S., et al. (2017). Oncotarget. 8(16); 26744-26754; Onda, M., et al. (2005). Clin. Cancer Res, 11(16); 5840-5846).
Immunogen
Plazmid cDNA odpowiadający zewnątrzkomórkowej domenie mezoteliny, a następnie pojedynczy boost z rekombinowanym ludzkim białkiem fuzyjnym mezoteliny-Fc.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło mezotelinę w skrawkach tkanki ludzkiej macicy.
Analiza cytometrii przepływowej: Reprezentatywna partia wykryła Mesothelin w zastosowaniach cytometrii przepływowej (Onda, M., et. al. (2005). Clin Cancer Res. 11(16):5840-6).
Analiza ELISA: Reprezentatywna partia wykryła mezotelinę w zastosowaniach ELISA (Onda, M., et. al. (2005). Clin Cancer Res. 11(16):5840-6).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła Mesothelin w zastosowaniach Western Blotting (Onda, M., et. al. (2005). Clin Cancer Res. 11(16):5840-6).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła mezotelinę w zastosowaniach immunohistochemicznych (Onda, M., et. al. (2005). Clin Cancer Res. 11(16):5840-6; Inaquma, S., et. al. (2017). Oncotarget. 8(16):26744-26754).
Przeciwciało anty-Mezotelina, klon MN-1, nr kat. MABC1140, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym wykrywającym mezotelinę i zostało przetestowane pod kątem stosowania w testach ELISA, cytometrii przepływowej, immunohistochemii (parafina) i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
Klon MN-1 jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, wytworzonym u myszy z niedoborem mezoteliny, które specyficznie wykrywa ludzką mezotelinę.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2a w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human fallopian tube tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected Mesothelin in human fallopian tube tissue sections.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.