Merck
MABC1136
Przeciwciało anty-RKIP, klon 7F12
clone 7F12, from mouse
Synonim(y):
Raf kinase inhibitor protein, Phosphatidylethanolamine-binding protein 1, PEBP-1, HCNPpp, Neuropolypeptide h3, Prostatic-binding protein
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7F12, monoclonal
Application:
WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
7F12, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... PEBP1(5037)
General description
Białko wiążące fosfatydyloetanoloaminę 1 (UniProt: P30086; znane również jako PEBP-1, HCNPpp, Neuropolypeptide h3, Prostatic-binding protein, Raf kinase inhibitor protein, RKIP) jest kodowane przez gen PEBP1 (znany również jako PBP, PEBP) (Gene ID: 5037) u człowieka. RKIP jest członkiem rodziny białek wiążących fosfatydyloetanoloaminę (PEBP), które antagonizują wiele szlaków przetrwania komórek, takich jak Ras-Raf-1, MEK/ERK, NF-B i receptor kinazy 2 sprzężony z białkiem G, a tym samym modulują wzrost komórek, apoptozę, ruchliwość, inwazję i przerzuty. Wykazano, że nadekspresja RKIP hamuje autofosforylację i aktywację c-Src oraz fosforylację i aktywację STAT3 za pośrednictwem IL-6, JAK1 i 2- oraz Raf. Wykazano, że nadekspresja RKIP uwrażliwia komórki nowotworowe na apoptozę indukowaną lekami chemioterapeutycznymi. Dlatego też jest uważany za supresor przerzutów i marker prognostyczny w kilku nowotworach. Klon 7F12 specyficznie wykrywa denaturowany RKIP endogennie wyrażany w komórkach 293 i kilku liniach komórkowych trzustki. (Ref.: Odabaei, G., et al. (2004). Adv. Cancer Res. 91; 169-200; Yousuf, S., et al. (2014). PLoS One 9(3); e92478).
~23 kDa; 21,06 kDa obliczone. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła RKIP w zastosowaniach Western Blotting (Wang, X., et. al. (2010). J Immunol Methods. 362(1-2):151-60).
Wykrywa białko inhibitora kinazy Raf przy użyciu tego mysiego przeciwciała monoklonalnego anty-RKIP, klon 7F12, nr kat. Nr kat. MABC1136, testowanego do stosowania w Western Blotting.
Biochem/physiol Actions
Klon 7F12 specyficznie wykrywa ludzkie białko inhibitora kinazy Raf (RKIP).
Physical form
Format: Oczyszczony
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293 cell lysates.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected RKIP in HEK293 cell lysates.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.