Przejdź do zawartości
MABC1128
Przeciwciało anty-FAM83B, klon 7D11
clone 7D11, from mouse
Synonim(y):
Protein FAM83B, Family with Sequence Similarity 83, member B
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.41
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
7D11, monoclonal
Application:
ICC, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7D11, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
immunocytochemistry: suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG2bκ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FAM83B(222584)
General description
Białko FAM83B (UniProt: Q5T0W9; znane również jako rodzina o podobieństwie sekwencji 83, członek B) jest kodowane przez gen FAM83B (znany również jako C6orf143) (identyfikator genu: 222584) u człowieka. FAM83B jest członkiem 8-osobowej rodziny białek (FAM83), która dzieli wysoce konserwatywny DUF1669. Jest to protoonkogen, który funkcjonuje w szlaku sygnałowym receptora naskórkowego czynnika wzrostu (EGF). Może aktywować zarówno sam EGFR, jak i kaskady sygnałowe RAS/MAPK i PI3K/AKT/TOR. Wchodzi w interakcje z RAF1, prowadząc do wyparcia białek 14-3-3 z RAF1, co następnie aktywuje RAF1 w kaskadzie sygnałowej RAS/MAPK. Wykazano, że wyższe poziomy FAM83B zwiększają sygnalizację PI3K/AKT i proliferację komórek. W komórkach raka piersi zależnych od EGFR, które wyrażają wyższy poziom ekspresji FAM83B, wykazano, że ablacja FAM83B zmniejsza p110 alfa i lokalizację błonową AKT, co skutkuje zmniejszoną fosforylacją AKT i proliferacją komórek. (Ref.: Cipriano, R., et al (2013). Oncotarget 4(5); 728-738; Cipriano, R., et al (2014). Oncogene 33(25); 3298-3306).
Zaobserwowano ~115 kDa; obliczono 114,80 kDa. W niektórych lizatach można zaobserwować niescharakteryzowane pasma.
Immunogen
Ludzkie rekombinowane białko FAM83B o pełnej długości znakowane His.
Application
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła FAM83B w zastosowaniach Western Blotting (Cipriano, R., et. al. (2014). Oncogene. 33(25):3298-306; Cipriano, R., et. al. (2012). J Clin Incest. 122(9):3197-210).
Analiza immunocytochemiczna: Reprezentatywna partia wykryła FAM83B w zastosowaniach immunocytochemicznych (Cipriano, R., et. al. (2012). J Clin Incest. 122(9):3197-210).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia wykryła FAM83B w zastosowaniach immunoprecypitacji (Cipriano, R., et. al. (2014). Oncogene. 33(25):3298-306).
Anti-FAM83B, klon 7D1, nr kat. MABC1128, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa FAM83B i zostało przetestowane do stosowania w immunocytochemii, immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Signaling
Biochem/physiol Actions
Klon 7D11 specyficznie wykrywa ludzkie białko FAM83B.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG2b w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Western Blotting in HEK293T cells transfected with SN3-hFAM83B-HA.
Western Blotting Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected FAM83B in HEK293T cells transfected with SN3-hFAM83B-HA.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.
Disclaimer
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Still not finding the right product?
Wypróbuj nasze narzędzie Narzędzie selektora produktów, aby zawęzić opcje.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)