Merck
MABC1117
Przeciwciało anty-GOLM1, klon 6A2
clone 6A2, from mouse
Synonim(y):
Białko błonowe Golgiego 1, białko błonowe Golgiego GP73, fosfoproteina Golgiego 2
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352203
NACRES:
NA.43
eCl@ss:
32160702
Conjugate:
unconjugated
Clone:
6A2, monoclonal
Application:
ELISA, IHC, IP, WB
Citations:
-
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
mouse
conjugate
unconjugated
antibody form
purified antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
6A2, monoclonal
species reactivity
human
packaging
antibody small pack of 25 μg
technique(s)
ELISA: suitable, immunohistochemistry: suitable (paraffin), immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
isotype
IgG1κ
NCBI accession no.
UniProt accession no.
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... GOLM1(51280)
General description
45,33 kDa obliczone.
Białko błony Golgiego 1 (UniProt: Q8NBJ4; znane również jako białko błonowe Golgiego GP73, fosfoproteina Golgiego 2) jest kodowane przez gen GOLM1 (znany również jako C9orf155, GOLPH2, PSEC0242, UNQ686/PRO1326) (Gene ID: 51280) u człowieka. GP73 jest jednoprzebiegowym białkiem błonowym typu II, które przechodzi przez powierzchnię komórki i endosomy po zaburzeniu pH światła. Ulega konstytutywnej ekspresji w komórkach linii nabłonkowej. Wykazuje wysoką ekspresję w okrężnicy, prostacie, tchawicy i żołądku. W prawidłowej wątrobie ulega ekspresji na niskim poziomie, ale ekspresja jest znacznie zwiększona w odpowiedzi na infekcje wirusowe (HBV, HCV), ale nie w chorobach pochodzenia niewirusowego. Wykazano również, że jego poziom jest podwyższony w raku wątrobowokomórkowym (HCC) i inwazyjnym raku piersi. GP73 promuje inwazję HCC poprzez aktywację metaloproteinazy macierzy-13 (MMP-13). Opisano dwie izoformy GP73, które są wytwarzane przez alternatywną inicjację. (Ref.: Zhanga, A., and Caob, B. (2012). J. Biomed. Res. 26(6); 467-473; Donizy, P., et al. (2016). Int. J. Mol. Sci. 17(10); 1619.
Immunogen
Znakowany His rekombinowany fragment odpowiadający 360 aminokwasom z regionu lumenalnego ludzkiego białka błony Golgiego 1.
Application
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Rozcieńczenie 1:50 z reprezentatywnej partii wykryło GOLM1 w wycinkach tkanki ludzkiego raka wątroby.
Analiza immunoenzymatyczna: Reprezentatywna partia wykryła GOLM1 w zastosowaniach ELISA (Zhang, A., et. al. (2012). J Biomed Res. 26(6):467-73).
Analiza immunohistochemiczna (parafina): Reprezentatywna partia wykryła GOLM1 w zastosowaniach immunohistochemicznych (Zhang, A., et. al. (2012). J Biomed Res. 26(6):467-73).
Analiza immunoprecypitacji: Reprezentatywna partia immunoprecypitowanego GOLM1 w zastosowaniach immunoprecypitacji (Zhang, A., et. al. (2012). J Biomed Res. 26(6):467-73).
Analiza Western Blotting: Reprezentatywna partia wykryła GOLM1 w aplikacjach Western Blotting (Zhang, A., et. al. (2012). J Biomed Res. 26(6):467-73).
Anty-GOLM1, klon 6A2, nr kat. MABC1117, jest mysim przeciwciałem monoklonalnym, które wykrywa białko błonowe Golgiego 1 i zostało przetestowane do stosowania w testach ELISA, immunohistochemii (parafina), immunoprecypitacji i Western Blotting.
Research Category
Apoptosis & Cancer
Biochem/physiol Actions
Klon 6A2 specyficznie wykrywa ludzkie białko błonowe Golgiego 1. Celuje w epitop w domenie lumenalnej.
Physical form
Format: Oczyszczony
Oczyszczone mysie przeciwciało monoklonalne IgG1 w buforze zawierającym 0,1 M Tris-Glicyny (pH 7,4), 150 mM NaCl z 0,05% azydkiem sodu.
Protein G purified
Preparation Note
Przechowywać przez 1 rok w temperaturze 2-8°C od daty otrzymania.
Analysis Note
Evaluated by Immunohistochemistry (Paraffin) in human prostate cancer tissue sections.
Immunohistochemistry (Paraffin) Analysis: A 1:250 dilution of this antibody detected GOLM1 in human prostate cancer tissue sections.
Other Notes
Stężenie: Należy zapoznać się z arkuszem danych dla konkretnej partii.